Merck
Z273287
Sigma-Aldrich
Terg-a-zyme®酵素界面活性剤
pack of 11 kg
別名:
Tergazyme
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
47131800
NACRES:
NB.35
包装
pack of 11 kg
メーカー/製品名
Alconox, Inc. 1325 (4 x 3.8 L)
詳細
Tergazyme®は、タンパク質性土壌および除去しにくい染色剤を予浸するためのALCONOX®とプロテアーゼ酵素を組み合わせたものです。
以下を洗浄するために使用されています:病院用器具、酪農設備、実験器具、逆浸透および限外ろ過膜およびユニット、サンプリング装置、医薬品製造装置、化粧品製造装置、チューブ、パイプ、光学部品、工程装置、工業部品、淡水化プラント、タンクおよびリアクター。連邦検査を受けた肉類およびび家禽類の工場における使用がUSDAにより承認されています。水質分析用阻害残渣試験に合格しています。FDA認定。
以下の除去に使用されています。土壌、砂利、汚れ、血液、組織、グリース、脂肪、油。タンパク質性の汚損、乳タンパク質、微粒子、溶媒およびバイオリアクター残留物。
洗浄された表面:ガラス、金属、ステンレススチール、磁器、セラミック、プラスチック、ゴムおよびグラスファイバーに推奨される腐食抑制製剤。銅、アルミニウム、亜鉛、マグネシウムなどの軟質金属には、速やかにすすぎ洗いすれば使用できます。腐食試験の実施が望ましい場合もあります。
洗浄方法:浸漬、ブラシ、スポンジ、布、超音波、フロースルー定置洗浄。泡立ちますースプレーや機械での使用には向きません。
使用方法:新鮮な1%溶液(1ガロンあたり大さじ2杯半、1ガロンあたり1とl/4オンス、または1リットルあたり10 g)を冷水または温水で調製します。利用できる場合は、55℃未満の温水を使用してください。浸漬、循環、拭き取り、または超音波洗浄により清掃します。フィルタ膜の清掃については、メーカーの指示に従うこと。
スプレー式噴霧器用ではありません:泡立ちます。十分にすすいでください ― なるべく流水ですすいでください。重要な洗浄を行う場合は、蒸留水、脱イオン水、または精製水で最終すすぎまたはすべてのすすぎを行ってください。食品の接触面については、飲用水ですすいでください。
特徴および利点
Tergazyme®酵素洗剤:
  • 濃縮されているため費用を節約できます
  • 生分解性で廃棄が簡単です
  • 腐食性の酸や危険な溶剤を置き換えます
  • プロテアーゼ酵素がタンパク性の汚れ、組織、血液、体液を除去します
  • すすぎを随時行って、信頼性の高い結果を得て妨害残留物を除去することができます
  • ラボ認定および工場査察承認に向けた洗浄バリデーション試験に合格するために使用できます
法的情報
ALCONOX is a registered trademark of Alconox, Inc.
Tergazyme is a registered trademark of Alconox, Inc.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
Z273287-11KG:
Z273287-1EA:
Z273287-11KG-PW:
Z273287-1EAPW:
Z273287-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Nathan Moore et al.
Scientific reports, 9(1), 15101-15101 (2019-10-24)
The development and approval of engineered cellular therapies are revolutionizing approaches to treatment of diseases. However, these life-saving therapies require extensive use of inefficient bioprocessing equipment and specialized reagents that can drive up the price of treatment. Integration of new
Manuel S Brugger et al.
Biosensors & bioelectronics, 173, 112807-112807 (2020-11-23)
A Love-wave based biosensor is introduced for analyzing a standardized wound healing assay by observing cell growth and quantifying cell detachment processes. Utilizing the piezoelectric material LiTaO3 36° XY-cut with a thin SiO2-cover layer, shear horizontal surface acoustic waves (SAW)
Michele Dollt et al.
Frontiers in neuroscience, 14, 552876-552876 (2020-10-20)
The performance of electrode arrays insulated by low-temperature atomic layer deposited (ALD) titanium dioxide (TiO2) or hafnium dioxide (HfO2) for culture of electrogenic cells and for recording of extracellular action potentials is investigated. If successful, such insulation may be considered
Larissa Höfling et al.
Scientific reports, 10(1), 5248-5248 (2020-04-07)
Retinal implants are used to replace lost photoreceptors in blind patients suffering from retinopathies such as retinitis pigmentosa. Patients wearing implants regain some rudimentary visual function. However, it is severely limited compared to normal vision because non-physiological stimulation strategies fail