Merck
24308
Supelco
β-DEX 325
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.25 μm
別名:
β-DEX 325、30m、0.25mm、0.25μm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115710
eCl@ss:
32119290
物質
fused silica
品質水準
詳細
GC capillary column
パラメーター
30-230 °C temperature
β値
250
df
0.25 μm
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
L × 内径
30 m × 0.25 mm
マトリックス活性基
non-bonded; 25% 2,3-di-O-methyl-6-O-TBDMS-β-cyclodextrin in SPB-20 poly(20% phenyl/80% dimethylsiloxane) phase
アプリケーション
agriculture
chemicals and industrial polymers
cleaning products
clinical
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
forensics and toxicology
life science and biopharma
personal care
pharmaceutical (small molecule)
カラムタイプ
capillary chiral
分離法
chiral
詳細
β-DEX 325カラムのキラル固定相は、中極性固定相に 2,3-ジ-O-メチル-6-0-TBDMS-β-シクロデキストリンを結合させたものです。 Supelco β-DEX 325は、化学的性質と用途の両面で、CHIRALDEX B-DM相に類似しており、主な違いは、ポリシロキサンキャリアに固溶されたジメチル誘導体化シクロデキストリンの濃度です。
アプリケーション
ß-DEX-325カラムは、部分的な化学酵素的アセチル化および脱アセチル化により、またPseudomonas fluorescens(蛍光菌)リパーゼにより、2-エチル-1,3-プロパンジオール1とその関連するジ-O-アセテートから生成される(R)-1-O-アセチル-2-エチル-1,3-プロパンジオールを測定するために気-液クロマトグラフィー(GLC)において使用されました。ß -Dex-325キャピラリーカラムは、エナンチオ選択性の起源を研究するために行われた実験的研究において、また、Actinidia arguta(サルナシ)の花のライラック色の化合物の生合成において、8-アセトキシリナロールエナンチオマーの分離にも使用されました。
化学的/物理的耐性
温度限界:
  • 30°C~230°C
法的情報
DEX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
アプリケーション
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A J Matich et al.
Phytochemistry, 68(13), 1746-1751 (2007-05-01)
Biosynthesis of lilac compounds in 'Hortgem Tahi' kiwifruit (Actinidia arguta) flowers was investigated by treating inflorescences with d(5)-linalool. The incorporation of the deuterium label into 8-hydroxylinalool, 8-oxolinalool, the lilac aldehydes, alcohols, and alcohol epoxides was followed by GC-MS and enantioselective
Chiral building-blocks by chemoenzymatic desymmetrization of 2-ethyl-1, 3-propanediol for the preparation of biologically active natural products.
Isidoro I
Tetrahedron Asymmetry, 10 (3), 449-455 (1999)