Merck
P9135
Sigma-Aldrich
ペクチン from citrus peel
Galacturonic acid ≥74.0 % (dried basis)
別名:
ポリ-D-ガラクツロン酸メチルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
NACRES:
NA.25
由来生物
citrus (peels)
品質水準
形状
powder
組成
Galacturonic acid, ≥74.0% (dried basis)
不純物
≤10% Moisture
light brown
保管温度
room temp
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ペクチンは、ガラクフロン酸中ではポリサッカライドリッチであり、複雑な構造と機能を有します。
アプリケーション
かんきつ果皮のペクチンは、
  • 様々な抽出方法における、その物理化学的、レオロジー的、およびゲル化特性の比較研究において、固体培地でのペクチナーゼ生産における
  • でんぷん懸濁液のin vitroでのでんぷん消化を測定し、
  • ペクチナーゼの活性を評価する
  • のに使用されてきました。
生物化学的/生理学的作用
ペクチンは、成長、形態変化、および免疫を含めた植物の発育に必須です。安定化ポリマーとして作用し、食品および高付加価値製品において効果的です。
地上植物細胞壁の異糖類成分であるペクチンは、ペクチナーゼを識別し、差別化し、特徴づける基質として使用されます。ペクチンは、バクテリアによりその劣化を研究するために使用されます。
その他情報
お客様の研究に適したメルクの広範な多糖類を包括的に理解していただくために、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P9135-500G:
P9135-BULK:
P9135-VAR:
P9135-1KG:
P9135-100G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Influence of non-starch polysaccharides on the in vitro digestibility and viscosity of starch suspensions
Sasaki Tomoko and Kohyama Kaoru
Food Chemistry, 133(4), 1420-1426 (2012)
Wenjun Wang et al.
Ultrasonics sonochemistry, 70, 105322-105322 (2020-09-10)
In this study, modified citrus pectin treated with a combination of microfluidization and ultrasonication was compared to the original and ultrasonication treated pectin on hydrodynamic diameter, molecular weight, polydispersity, zeta potential, apparent viscosity, Fourier-transform infrared spectroscopy (FTIR), 2,2-diphenyl-1-picryl hydrazyl (DPPH)
Optimization study of citrus wastes saccharification by dilute acid hydrolysis
Talebnia F, et al.
BioResources, 3(1), 108-122 (2012)
Caroline C Kim et al.
The ISME journal, 13(6), 1437-1456 (2019-02-08)
Pectin is abundant in modern day diets, as it comprises the middle lamellae and one-third of the dry carbohydrate weight of fruit and vegetable cell walls. Currently there is no specialized model organism for studying pectin fermentation in the human
Overexpression of the plg1 gene encoding pectin lyase in Penicillium griseoroseum
Cardoso PG, et al.
Journal of Industrial Microbiology & Biotechnology, 35(3), 159-166 (2008)