安全性情報
S1674
Millipore
ダイズタンパク質酸加水分解物
powder, from Glycine max (soybean)
別名:
Amisoy, ダイズタンパク質加水分解物(SPH)、加水分解ダイズタンパク質、ダイズペプチド加水分解物、酸加水分解ダイズタンパク質、ダイズペプチド抽出物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106212
NACRES:
NA.85
由来生物
Glycine max (soybean)
品質水準
フォーム
powder
包装
pkg of 1 kg
pkg of 100 g
pkg of 500 g
保管条件
(Tightly closed. Dry.)
窒素分析
≥9% amino, ≥12% total
損失
≤11% loss on drying
tan
pH
5.1-6.1
溶解性
H2O: 50 mg/mL, clear to slightly hazy
アプリケーション
food and beverages
microbiology
vitamins, nutraceuticals, and natural products
詳細
ダイズタンパク質酸加水分解物は、タンパク質分子をさらに小さいペプチドやアミノ酸に分解するプロセスである加水分解を受けた大豆に由来するタンパク質の一種です。
アプリケーション
Soy protein acid hydrolysateは、培地で使用される微生物のアミノ酸基質となります。
法的情報
Amisoy is a trademark of Kerry Group
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
S1674-10G-KC:
S1674-100G:
S1674-BULK:
S1674-VAR:
S1674-1KG:
S1674-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Erica J Fratz-Berilla et al.
Biotechnology and bioengineering, 116(12), 3242-3252 (2019-09-04)
Mycoplasma contamination events in biomanufacturing facilities can result in loss of production and costly cleanups. Mycoplasma may survive in mammalian cell cultures with only subtle changes to the culture and may penetrate the 0.2 µm filters often used in the primary
資料
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.