Merck
Z3625
Sigma-Aldrich
ゼイン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.56
由来生物
maize
品質水準
形状
powder
UniProtアクセッション番号
遺伝子情報
maize ... z1C2(541924)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ゼインは、トウモロコシ胚乳細胞に含まれるアルコール可溶性タンパク質のプロラミンです。ゼインは20kDaの構造タンパク質で、トウモロコシ染色体7の短腕にマッピングされる遺伝子によってコード化されます。このタンパク質には、リシンやトリプトファンなどの必須アミノ酸は含まれていません。そのため、栄養価は高くありません。
アプリケーション
ゼインは、エレクトロスピニング技術におけるバイオポリマーとして使用されています。また、熱可塑性材料の製造に使用されるデンプンを混合するためにも使用されています。
生物化学的/生理学的作用
ゼインは、繊維、接着剤、塗装、セラミック、インク、化粧品、織物、チューインガムおよび生分解性プラスチックの製造に使用されます。このタンパク質は、生物分解可能で持続可能性に優れたなアグロポリマーです。そのため、従来の石油由来のプラスチックの代替物として非常に有望視されています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
Z3625-500G:
Z3625-VAR:
Z3625-1KG:
Z3625-5KG:
Z3625-100G:
Z3625-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Clustering of genes for 20 kd zein subunits in the short arm of maize chromosome 7
Soave C, et al.
Genetics, 97(2), 363-377 (1981)
Laurent Chaunier et al.
Polymers, 13(22) (2021-11-28)
A method for image analysis was implemented to determine the edge pixels of two biopolymer-based thermoplastic filaments during their hot melt isothermal sintering at 120 °C. Successive inverted ellipses are adjusted to the contour of the sintered filaments and lead
Starch-zein blends formed by shear flow
Habeych E, et al.
Chemical Engineering Science, 63(21), 5229-5238 (2008)
Fabrication of agar/biopolymer blend aerogels in ionic liquid and co-solvent mixture
Shamsuri AA, et al.
Cellulose Chemistry and Technology, 46(1-2), 45-52 (2012)
Chaofan Wang et al.
Frontiers in nutrition, 9, 879757-879757 (2022-05-03)
The purpose of this study was to slow down the digestibility of starch granules by encapsulating it in zein shells. Drop of the preformed swollen corn starch (CS) granule suspension into thermal-treated zein ethanolic solution enables antisolvent precipitation of thermal-treated