安全性情報
G5004
Sigma-Aldrich
グルテン from wheat
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.61
由来生物
wheat
品質水準
アッセイ
≥75% protein basis
フォーム
solid
テクニック
surface plasmon resonance (SPR): suitable
詳細
グルテンは、成熟した小麦粒における主要な貯蔵タンパク質画分を形成します。グルテンタンパク質は、高分子量グルテニンサブユニット(HMW-GS)、低分子量グルテニンサブユニット(LMW-GS)、およびグリアジンの3つの主要なグループに分類されます。 グルテンは、すべての穀物ベースの食品の品質に大きな影響を与えます。
グルテンは凝集性のある粘弾性タンパク性物質で、小麦粉からデンプンを分離した際の副産物として生じます。一般的には必須小麦グルテン(vital wheat gluten)と呼ばれる乾燥状態で供給されます。
アプリケーション
コムギ由来のグルテンは、以下の用途に使用されています:
  • メソ構造レベルでの粘弾性特性を評価するためのグルテン膜を生成する全グルテンタンパク質の供給源として
  • 食事誘発性肥満のマウスモデルにおける代謝的恒常性に対する作用を検討するため
  • グルテンおよびグリアジンの加水分解アッセイ用のグルテン寒天/グリアジン寒天(Glu-A/Gli-A)培地における窒素源として
生物化学的/生理学的作用
グルテンには粘弾性特性があり、ナチュラルチーズの食感や食味を備えた合成チーズの作成に役立ちます。低タンパク質パン用小麦粉の強化に役立ちます。グルテンは、パン以外の食品では、主にベジタリアン用食品における肉の代替品として使用されています。また、シーフードやカニの類似食品の製造に使用されています。必須小麦グルテン(vital wheat gluten)は、生地の強度、混合耐性および取扱い性を高める独特の粘弾性があります。
品質
精製されていません。タンパク質75%以上。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
G5004-500G:
G5004-10KG:
G5004-1KG:
G5004-VAR:
G5004-5KG:
G5004-BULK:
G5004-2.5KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
A P Kane et al.
The American journal of clinical nutrition, 39(3), 393-401 (1984-03-01)
The effects of proteins and protein digestion products on iron bioavailability were studied. Iron dialyzability, under simulated gastrointestinal conditions, in the presence of selected proteins and fractionated protein digestion products, was used as a measure of iron bioavailability. Dialyzability was
Michael B Williams et al.
Current developments in nutrition, 5(12), nzab134-nzab134 (2022-01-08)
Poultry eggs are a low-cost, high-protein nutrient package that can be consumed as part of quality diets. However, consumption of poultry egg products is historically contentious, which highlights the importance of investigating impacts of long-term egg consumption on metabolic health.
Wheat-gluten uses and industry needs
Day Li, et al.
Trends in Food Science & Technology, 17(2), 82-90 (2006)
T J Balkany et al.
Ear and hearing, 7(3), 138-142 (1986-06-01)
Dizziness in childhood may be the result of significant vestibular or central nervous system pathology. It is the responsibility of otolaryngologists and neurologists to provide appropriate diagnosis and treatment of these disorders.
Marta Olivares et al.
Molecular nutrition & food research, 63(24), e1900632-e1900632 (2019-10-15)
Cereals are important sources of carbohydrates, but also contain nutrients that could impact adiposity. The contribution of gluten to obesity and the effects of prebiotics-arabinoxylo-oligosaccharides (AXOS) and fructo-oligosaccharides (FOS)-that can be extracted from gluten-containing cereals are analyzed. Mice are fed