安全性情報
P6463
Millipore
Peptone Hy-Soy® T
suitable for microbiology
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
EC Number:
UNSPSCコード:
41106212
NACRES:
NA.85
由来生物
Glycine max (soybean)
品質水準
フォーム
powder
窒素分析
≥1.5% amino, ≥7.5% total
損失
≤5.0% loss on drying
pH
5.5-7.5
アプリケーション
food and beverages
vitamins, nutraceuticals, and natural products
microbiology
アプリケーション
ペプトンHy-SoyTは、Trichoderma virideを培養する麦芽抽出ペプトン培地(MEPA)の成分として使用されています。また、高い澄明性が要求されない培地にも有用です。
その他情報
ダイズ由来加水分解生成物
法的情報
Hy-Soy is a registered trademark of Kerry Group
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
P6463-1KG:
P6463-250G:
P6463-BULK:
P6463-VAR:
P6463-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The antimicrobial activity of honey of the stingless bee Trigona spp
Garedew A, et al.
Journal of Apicultural Science, 47(1), 37-40 (2003)
資料
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.