Merck
P3889
Sigma-Aldrich
ポリガラクツロン酸
≥85% (titration), from oranges
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6H8O6)n
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
NACRES:
NA.25
由来生物
oranges
品質水準
アッセイ
≥85% (titration)
フォーム
powder
white to brown
mp
60 °C
溶解性
aqueous NaOH: 1%, clear to hazy
保管温度
room temp
SMILES記法
O1[C@@H]([C@@H]([C@H]([C@H]([C@H]1C(=O)O)O)O)O)O
InChI
1S/C6H10O7/c7-1-2(8)4(5(10)11)13-6(12)3(1)9/h1-4,6-9,12H,(H,10,11)/t1-,2+,3+,4-,6-/m0/s1
InChI Key
AEMOLEFTQBMNLQ-BKBMJHBISA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ポリガラクツロン酸は長いポリマー鎖として配置されたガラクツロン酸ユニットで構成されています。ポリガラクツロン酸メチルエステルはペクチンを形成します。
アプリケーション
ポリガラクツロン酸の用途:
  • 2F4一次抗体溶液の前吸着
  • ポリガラクツロナーゼ活性を測定する基質
  • 様々なアセチルエステラーゼの特異性を測定する基質として使用されるオリゴポリガラクツロネート混和物の調製
ポリガラクツロン酸は金属イオンを捕捉します。 また、Ca2+存在下でゲルを形成し、薬物放出に使用でき、または生体分子を生成するために細胞か酵素を固定化する目的で使用できます。
生物化学的/生理学的作用
陸上植物では、ポリガラクツロン酸が細胞壁多糖類(ペクチン)の主成分となっています。ポリガラクツロナ-ゼ阻害ペプチド(PGIP)の結合により、真菌のポリガラクツロナ-ゼによる分解からペクチンを保護します。
その他情報
お客様の研究に適したメルクの広範な多糖類を包括的に理解していただくために、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P3889-25G:
P3889-100G:
P3889-500G:
P3889-VAR:
P3889-5G:
P3889-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Kun Cheng et al.
Drug development and industrial pharmacy, 30(4), 359-367 (2004-05-11)
Insulin-loaded calcium pectinate nanoparticles were prepared as a potential colonic delivery system by ionotropic gelation with calcium ions. The effects of pectin molecular weight (Mv) and formulation pH on the characteristics of the nanoparticles were evaluated. Commercial pectins, LM101 and
Marianne Hiorth et al.
International journal of pharmaceutics, 308(1-2), 25-32 (2005-12-06)
This study has investigated the potential of immersion coating calcium containing pellet cores first with pectin, and then with two different cross-linkers, calcium or chitosan. The interaction between pectin and calcium, and between pectin and chitosan, are believed to slow
Pectin acetylesterases from Aspergillus are able to deacetylate homogalacturonan as well as rhamnogalacturonan
Bonnin E, et al.
Carbohydrate Polymers, 74(3), 411-418 (2008)
Pectin acetylesterases from Aspergillus are able to deacetylate homogalacturonan as well as rhamnogalacturonan
E. Bonnin.
Carbohydrate Polymers, 74, 411-418 (2008)
Immunocytochemistry of pectins in shoot apical meristems: consequences for intercellular adhesion
Sobry S, et al.
Protoplasma, 225(1-2), 15-22 (2005)
プロトコル
To measure pectinase activity, a titrimetric stop reaction assay is used. One unit of pectinase will liberate 1 μmol of galacturonic acid from poly-galacturonic acid per hour at pH 4.0 at 25 °C.