安全性情報
93854
Sigma-Aldrich
ペクチン リンゴ由来
別名:
ポリ-D-ガラクツロン酸メチルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
NACRES:
NA.25
由来生物
plant fruit (Apple)
品質水準
フォーム
powder
標識化の程度
50-75% esterification
不純物
≤10% water
強熱残分
≤7.0%
white to light brown
溶解性
water: 0.02 g/10 mL, clear to hazy, colorless to faint yellow or tan
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • 果物保存用の多糖類ベースの食用バイオポリマーベースのコーティング: レビュー:このレビューでは、果物の保存期間を延ばすためのバイオポリマーコーティングの成分としてリンゴのペクチンを使用することについて説明しています(Pillai et al., 2024)。
  • ブルーベリーアントシアニンベースのアクティブインテリジェント小麦グルテンタンパク質フィルム: エビの鮮度モニタリングのための調製、特性評価、およびアプリケーション。: この研究はブルーベリーアントシアニンに焦点を当てていますが、食品保存のためのペクチンベースのフィルムの使用についての洞察を提供しています(Hu et al., 2024)。
アナリシスノート
溶解度
H2O:0.02 g/10 mL、澄明~非常に濁りがある、無色~薄黄色~薄褐色
その他情報
お客様の研究に対するメルクの広範な多糖製品を包括的に理解していただくには、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
93854-500G:
93854-VAR:
93854-BULK:
93854-100G:
93854-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Laifeng Lu et al.
Food chemistry, 337, 127992-127992 (2020-09-14)
Mechanical wounding causes significant economic losses of fresh produce due to accelerated senescence and spoilage as well as loss of nutritional value. Here, pre-application of oligogalacturonides (OGs) enzymatically hydrolyzed from apple pectin effectively reduced the healing times of mechanical wounds
Caroline C Kim et al.
The ISME journal, 13(6), 1437-1456 (2019-02-08)
Pectin is abundant in modern day diets, as it comprises the middle lamellae and one-third of the dry carbohydrate weight of fruit and vegetable cell walls. Currently there is no specialized model organism for studying pectin fermentation in the human
Habibu Aliyu et al.
Frontiers in bioengineering and biotechnology, 8, 226-226 (2020-04-23)
Basidiomycetes populate a wide range of ecological niches but unlike ascomycetes, their capabilities to decay plant polymers and their potential for biotechnological approaches receive less attention. Particularly, identification and isolation of CAZymes is of biotechnological relevance and has the potential
Johanita Kruger et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 67(20), 5792-5800 (2019-05-07)
Green leafy vegetables have low β-carotene bioavailability, which we hypothesized to be, at least in part, due to high contents of fiber, minerals, and phenolics. We investigated the effects of pectin (40-120 μg/mL), iron (50-150 μg/mL), ferulic acid (30-90 μg/mL)