由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 110
蒸気密度
3 (vs air)
アッセイ
≥99%
自己発火温度
725 °F
expl. lim.
10 %
屈折率
n20/D 1.410±0.002 (lit.)
bp
130 °C mmHg (lit.)
密度
0.819 g/mL at 20 °C (lit.)
0.815 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
alcohol; whiskey; wine-like
SMILES記法
CCC(C)CO
InChI
1S/C5H12O/c1-3-5(2)4-6/h5-6H,3-4H2,1-2H3
InChI Key
QPRQEDXDYOZYLA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
<li><strong>イネ(Oryza sativa)の苗の成長と抗酸化システムにおける、2 種類の室内微生物揮発性汚染物質である 2-メチル-1-ブタノールと 3-メチル-1-ブタノールの比較研究</strong>:この論文では、2-メチル-1-ブタノールとその構造異性体がイネの苗の成長とストレス反応に与える影響を評価し、これらの化合物の環境および生物学的影響に関する洞察を提供しています(Nguyen DK et al., 2024)。</li>
</ul>
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
108.5 °F - closed cup
引火点(℃)
42.5 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W399809-8KG:
W399809-VAR-K:
W399809-BULK:
W399809-8KG-K:
W399809-SAMPLE-K:
W399809-1KG:
W399809-20KG:
W399809-1KG-K:
W399809-VAR:
W399809-BULK-K:
W399809-20KG-K:
W399809-SAMPLE:
この製品を見ている人はこちらもチェック