Merck
W364401
Sigma-Aldrich
酢酸 2-メチルブチル
99%, FG
別名:
2-メチル-1-ブタノールアセテート, 2-メチルブチルエタノエート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CO2CH2CH(CH3)C2H5
CAS番号:
分子量:
130.18
FEMA番号:
3644
EC Number:
欧州評議会番号:
10762
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
9.286
NACRES:
NA.21
官能:
banana; fruity; sweet
グレード:
FG
Halal
Kosher
由来生物:
synthetic
食物アレルゲン:
no known allergens
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Halal
Kosher
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
アッセイ
99%
屈折率
n20/D 1.401 (lit.)
bp
138 °C/741 mmHg (lit.)
密度
0.876 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
banana; fruity; sweet
SMILES記法
CCC(C)COC(C)=O
InChI
1S/C7H14O2/c1-4-6(2)5-9-7(3)8/h6H,4-5H2,1-3H3
InChI Key
XHIUFYZDQBSEMF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
2-メチルブチルアセテートは、異なる品種、例えば、ロイヤルガラアップルおよびフィジーアップル等のリンゴの特徴的なアロマに寄与する重要な揮発性アロマ化合物の1つです。セイヨウナシおよびバナナにも天然で存在します。
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
95.0 °F - closed cup
引火点(℃)
35 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W364401-1KG:
W364401-4KG-K:4548173953779
W364401-SAMPLE-K:
W364401-BULK-K:
W364401-SAMPLE:
W364401-1KG-K:4548173953762
W364401-9KG-K:4548173953786
W364401-180KG-K:
W364401-9KG:
W364401-VAR-K:
W364401-4KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Aroma volatile compounds of `Fuji?apples in relation to harvest date and cold storage technology: A comparison of two seasons.
Echeverr?a G, et al.
Postharvest biology and technology, 32(1), 29-44 (2004)
Causal effects of aroma compounds on Royal Gala apple flavours.
Young H, et al.
Journal of the Science of Food and Agriculture, 71(3), 329-336 (1996)
Volatile constituents of Asian pear (Pyrus serotina).
Takeoka GR, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 40(10), 1925-1929 (1992)
Biogenesis of banana volatiles.
Tressl R & Drawert F.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 21(4), 560-565 (1973)
Stéphanie Rollero et al.
Applied microbiology and biotechnology, 99(5), 2291-2304 (2014-11-22)
Volatile compounds produced by yeast during fermentation greatly influence the organoleptic qualities of wine. We developed a model to predict the combined effects of initial nitrogen and phytosterol content and fermentation temperature on the production of volatile compounds. We used