Merck
W292818
Sigma-Aldrich
1-プロパノール
≥99%, FG
別名:
プロピルアルコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2CH2OH
CAS番号:
分子量:
60.10
FEMA番号:
2928
Beilstein:
1098242
EC Number:
欧州評議会番号:
50
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
2.002
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
蒸気密度
2.1 (vs air)
蒸気圧
10 mmHg ( 147 °C)
14.9 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99%
形状
liquid
自己発火温度
700 °F
expl. lim.
13.7 %
屈折率
n20/D 1.384 (lit.)
pH
8.5 (20 °C, 200 g/L)
bp
97 °C (lit.)
mp
−127 °C (lit.)
密度
0.804 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
alcohol; musty
SMILES記法
CCCO
InChI
1S/C3H8O/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3
InChI Key
BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • Noncontact In Situ Multidiagnostic NMR/Dielectric Spectroscopy: Details advancements in NMR and dielectric spectroscopy techniques, where 1-Propanol is utilized to investigate solvent interactions and molecular dynamics (Morais et al., 2024).
生物化学的/生理学的作用
25~250 ppmで味覚を感じます。
その他情報
天然の存在:リンゴ、アンズ、バナナ、ビ-ル、ジン、ハチミツ、ナシ、シェリ-酒、茶。
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
71.6 °F - closed cup
引火点(℃)
22 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W292818-VAR-K:
W292818-BULK:
W292818-1KG:
W292818-8KG-K:
W292818-SAMPLE:
W292818-4KG-K:4548173350981
W292818-BULK-K:
W292818-1KG-K:4548173350967
W292818-VAR:
W292818-8KG:
W292818-20KG:
W292818-4KG:
W292818-20KG-K:4548173350974
W292818-SAMPLE-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
David Fernandez Rivas et al.
Ultrasonics sonochemistry, 19(6), 1252-1259 (2012-05-23)
Micromachined pits on a substrate can be used to nucleate and stabilize microbubbles in a liquid exposed to an ultrasonic field. Under suitable conditions, the collapse of these bubbles can result in light emission (sonoluminescence, SL). Hydroxyl radicals (OH()) generated
Takeshi Morita et al.
The journal of physical chemistry. B, 116(24), 7328-7333 (2012-06-01)
We characterized the effects of ethanol (ET) and dimethyl sulfoxide (DMSO) on H(2)O within a limited H(2)O-rich region by the 1-propanol (1P)-probing methodology developed by us earlier. The results are displayed on a two-dimensional map with twin coordinates: one pertaining
Dieuwke Sevenster et al.
Science (New York, N.Y.), 339(6121), 830-833 (2013-02-16)
Although reconsolidation opens up new avenues to erase excessive fear memory, subtle boundary conditions put constraints on retrieval-induced plasticity. Reconsolidation may only take place when memory reactivation involves an experience that engages new learning (prediction error). Thus far, it has
Anja K K Rahn et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 61(37), 8743-8751 (2013-08-24)
Chloropropanol (CP) esters are part of an emerging group of process-induced toxicants that are considered as potential health hazards particularly in palm oil. Mass spectrometry-based methodologies for identification of CP esters in food are critical in overcoming the challenges associated
Sheba D Bergman et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 18(33), 10393-10398 (2012-07-13)
A general directed Ru-catalyzed C(sp(3))-H α-alkylation protocol for piperidines (less-reactive substrates than the corresponding five-membered cyclic amines) has been developed. The use of a hindered alcohol (2,4-dimethyl-3-pentanol) as the solvent and catalyst activator, and a catalytic amount of trans-1,2-cyclohexanedicarboxylic acid