Merck
52566
Supelco
2-メチル-1-ブタノール
analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C2H5CH(CH3)CH2OH
CAS番号:
分子量:
88.15
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
蒸気密度
3 (vs air)
アッセイ
≥98.0% (GC)
自己発火温度
725 °F
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
10 %
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.410±0.002 (lit.)
n20/D 1.411
bp
130 °C mmHg (lit.)
密度
0.819 g/mL at 20 °C (lit.)
0.815 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
CCC(C)CO
InChI
1S/C5H12O/c1-3-5(2)4-6/h5-6H,3-4H2,1-2H3
InChI Key
QPRQEDXDYOZYLA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
108.5 °F - closed cup
引火点(℃)
42.5 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
52566-BULK:
52566-VAR:
52566-1ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Xi Zhang et al.
PloS one, 9(12), e114845-e114845 (2014-12-23)
The objective of this research was to determine the effect of sugar or fatty acid in sugar ester compounds on the surface-active properties and antimicrobial activities of these compounds. Disaccharides of medium-chain fatty acid monoesters were synthesized through transesterifications by
Nobuko Sugimoto et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 63(7), 2106-2116 (2015-02-05)
The volatile ester and alcohol profiles of ripening apple fruit from 184 germplasm lines in the USDA Malus Germplasm Repository at the New York Agricultural Experiment Station in Geneva, NY, USA, were evaluated. Cluster analysis suggested biochemical relationships exist between
Rachel S Leisso et al.
Physiologia plantarum, 153(2), 204-220 (2014-06-20)
'Soggy breakdown' (SB) is an internal flesh disorder of 'Honeycrisp' apple (Malus × domestica Borkh.) fruit that occurs during low temperature storage. The disorder is a chilling injury (CI) in which visible symptoms typically appear after several weeks of storage