Merck
65980
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-2-メチルブタノール
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
別名:
(S)-(−)-2-メチル-1-ブタノール, 活性アミルアルコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H12O
CAS番号:
分子量:
88.15
Beilstein:
1718809
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
光学活性
[α]20/D −6.3±0.5°, c = 10% in ethanol
屈折率
n/D 1.41
n20/D 1.411
bp
129-131 °C (lit.)
密度
0.819 g/mL at 20 °C (lit.)
0.811 g/mL at 25 °C
官能基
hydroxyl
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC[C@H](C)CO
InChI
1S/C5H12O/c1-3-5(2)4-6/h5-6H,3-4H2,1-2H3/t5-/m0/s1
InChI Key
QPRQEDXDYOZYLA-YFKPBYRVSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
残りの成分は主として 3-メチル-1-ブタノ-ルです。
アプリケーション
(S)-(-)-2-Methylbutanol can be used as a reactant to prepare:
  • Methylbutyl-2-(3-thienyl)acetate (MBTA) by esterification reaction with 3-thiophene acetic acid in the presence of an acid catalyst.
  • (2S)-2-Methyl-1-butanesulfenyl chloride by reacting with thioacetic acid using Mitsunobu reaction conditions.
  • (+)-Violapyrone C and (-)-myxalamide A.
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
108.5 °F
引火点(℃)
42.5 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
65980-500ML:
65980-BULK:
65980-VAR:
65980-100ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Concise Total Synthesis of (-)-Myxalamide A
Fujita K et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 51(29), 7271-7274 (2012)
Total Synthesis and Configurational Validation of (+)-Violapyrone C
Lee JS, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2014(21), 4472-4476 (2014)
Synthesis and Characterization of Conducting Copolymers of (S)-2-Methylbutyl-2-(3-thienyl) acetate with Pyrrole and Thiophene
Levent A, et al.
Macromolecular Chemistry and Physics, 204(8), 1118-1122 (2003)
A general method for the enantiospecific synthesis of optically active aliphatic sulfenyl chlorides and thiophthalimides
Cevasco G, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 1(3), 141-142 (1990)