Merck
330523
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-2-Pentanol
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2CH2CH(OH)CH3
CAS番号:
分子量:
88.15
Beilstein:
4652311
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
3 (vs air)
品質水準
アッセイ
98%
形状
liquid
光学活性
[α]25/D −13°, neat
自己発火温度
657 °F
expl. lim.
9 %
屈折率
n20/D 1.406 (lit.)
bp
119-120 °C (lit.)
密度
0.809 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
SMILES記法
CCC[C@@H](C)O
InChI
1S/C5H12O/c1-3-4-5(2)6/h5-6H,3-4H2,1-2H3/t5-/m1/s1
InChI Key
JYVLIDXNZAXMDK-RXMQYKEDSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
93.2 °F - closed cup
引火点(℃)
34 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
330523-BULK:
330523-VAR:
330523-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)