Merck
237698
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2-ブタノール
99%
別名:
(S)-(+)-sec-ブチルアルコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C2H5CH(OH)CH3
CAS番号:
分子量:
74.12
Beilstein:
1718763
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
2.6 (vs air)
品質水準
蒸気圧
12.5 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
99%
フォーム
liquid
光学活性
[α]20/D +13°, neat
自己発火温度
761 °F
expl. lim.
9.8 %
屈折率
n20/D 1.397 (lit.)
bp
99-100 °C (lit.)
密度
0.803 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
SMILES記法
CC[C@H](C)O
InChI
1S/C4H10O/c1-3-4(2)5/h4-5H,3H2,1-2H3/t4-/m0/s1
InChI Key
BTANRVKWQNVYAZ-BYPYZUCNSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
S)-(+)-2-ブタノールは以下の目的に使用できます:
  • キラル不斉ペリレンジイミド(PDI)の合成(自発的に自己組織化して光伝導性、または本来蛍光性を持つ片手ナノチューブを生成します)。
  • 嵩のあるキラルビニル単量体の合成(ラジカル重合化させることにより過剰スクリューセンスを持つらせん高分子を生成します)。
  • キラル環境における光酸(5,8-ジシアノ-2-ナフトール(DCN2))の励起状態光移動を研究するためのキラル溶媒として。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
75.2 °F - closed cup
引火点(℃)
24 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
237698-BULK:
237698-1G:4548173122410
237698-VAR:
237698-10G:4548173122403
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
Synthesis and characterization of optically active helical vinyl polymers via free radical polymerization.
Zhi J, et al.
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 47(9), 2408-2421 (2009)
Excited-state proton transfer in chiral environments. 1. Chiral solvents.
Solntsev KM, et al.
Journal of the American Chemical Society, 124(31), 9046-9047 (2002)
Highly fluorescent one-handed nanotubes assembled from a chiral asymmetric perylene diimide.
Ma X , et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 51(20), 4231-4233 (2015)
Stepwise Formation of Photoconductive Nanotubes through a New Top?Down Method.
Ma X , et al.
Advanced Materials, 27(47), 7746-7751 (2015)
Megan D Reeves et al.
Biophysical chemistry, 128(1), 13-18 (2007-03-21)
Differential scanning calorimetry and (31)P-NMR were used to study the effects of butanol isomers on the thermotropic phase behavior of dipalmitoylphosphatidylcholine (DPPC) bilayers. The threshold concentration for the onset of interdigitation for each isomer was determined by the disappearance of