Merck
685836
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-1-フェニルエタノール
97%
別名:
(−)-メチルフェニルカルビノール, (S)-(−)-α-メチルベンジルアルコール, (S)-(-)-sec-フェニルエチルアルコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H10O
CAS番号:
分子量:
122.16
Beilstein:
2039797
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
アッセイ:
97%
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
liquid
光学活性
[α]22/D -44.0°, neat
bp
88-89 °C/10 mmHg (lit.)
mp
9-11 °C (lit.)
密度
1.012 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
phenyl
SMILES記法
C[C@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H10O/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-7,9H,1H3/t7-/m0/s1
InChI Key
WAPNOHKVXSQRPX-ZETCQYMHSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
S)-(-)-1-フェニルエタノールはアセトフェノンから生体触媒としての Rhizopus arrhizus(リゾプス‐アリズス)存在下での生体内還元によって調製することができます。
アプリケーション
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
685836-25G:
685836-VAR:
685836-BULK:
685836-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Laboratory scale-up synthesis of chiral carbinols using Rhizopus arrhizus.
Salvi NA and Chattopadhyay S.
Tetrahedron Asymmetry, 27(4), 188-192 (2016)