Merck
65363
Supelco
(R)-(−)-α-メトキシ-α-(トリフルオロメチル)フェニルアセチルクロリド
for chiral derivatization, LiChropur, ≥99.0%
別名:
(R)-(−)-MTPA-Cl, モッシャー酸クロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5C(OCH3)(CF3)COCl
CAS番号:
分子量:
252.62
Beilstein:
3591563
MDL番号:
UNSPSCコード:
12000000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
for chiral derivatization
品質水準
製品種目
ChiraSelect
アッセイ
≥99.0% (AT)
≥99.0%
光学活性
[α]20/D −137±2°, c = 6.4% in carbon tetrachloride
光学純度
enantiomeric ratio: ≥99.5:0.5 (GC)
品質
LiChropur
テクニック
HPLC: suitable
屈折率
n20/D 1.469
n20/D 1.47 (lit.)
bp
213-214 °C (lit.)
密度
1.35 g/mL at 25 °C (lit.)
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
CO[C@](C(Cl)=O)(c1ccccc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C10H8ClF3O2/c1-16-9(8(11)15,10(12,13)14)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3/t9-/m0/s1
InChI Key
PAORVUMOXXAMPL-VIFPVBQESA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
(R)-(-)-a-メトキシ-a-(トリフルオロメチル)フェニルアセチルクロリド(モッシャー酸クロリド)は通常キラル誘導体化剤として使用されます。鏡像異性的に純粋な形で容易に入手できます。この化合物はアルコールとアミンの両方とジアステレオマーを形成することができます。
アプリケーション
これはジアステレオマーの解像度を調べる高性能薄層クロマトグラフィ(HPTLC)分析のためD-アラビニトールおよびL-アラビニトールサンプルを誘導体化するために使用されました。
誘導体化後のアルコールおよびアミン鏡像異性体の純度を測定するのにそのまま使用可能な試薬です。;doi:10.1038/nprot.2007.354
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
その他情報
R(-)-MTPA-ClはS(-)-MTPAから誘導されることに注意してください。
おすすめ製品
HPLCまたはLC-MS分析に理想的なLiChropur試薬を発見しましょう。
法的情報
ChiraSelect is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
192.2 °F - closed cup
引火点(℃)
89 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
65363-100MG:
65363-BULK:
65363-VAR:
65363-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Characterization of GDP-alpha-D-arabinopyranose, the precursor of D-Arap in Leishmania major lipophosphoglycan.
Schneider, Pascal, Malcolm J. McConville, and M. A. Ferguson.
The Journal of Biological Chemistry, 269.28, 18332-18337 (1994)
Michael North
Principles and Applications of Stereochemistry, 112-112 (1998)
Michael North
Principles and Applications of Stereochemistry, 112-112 (1998)
S. Yamaguchi et al.
Asymmetric Synthesis, 1 (1983)
J.A. Dale et al.
Journal of the American Chemical Society, 95, 512-512 (1973)