Merck
335975
Sigma-Aldrich
(+)-1-(9-フルオレニル)エチル クロロホルマート 溶液
18 mM in acetone, for chiral derivatization
別名:
(+)-FLEC溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H13ClO2
CAS番号:
分子量:
272.73
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
for chiral derivatization
品質水準
蒸気密度
2 (vs air)
蒸気圧
180 mmHg ( 20 °C)
形状
liquid
濃度
18 mM in acetone
屈折率
n20/D 1.3602
密度
0.79 g/mL at 25 °C
官能基
chloro
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C16H13ClO2/c1-10(19-16(17)18)15-13-8-4-2-6-11(13)12-7-3-5-9-14(12)15/h2-10,15H,1H3
InChI Key
SFRVOKMRHPQYGE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
(+)-1-(9-フルオレニル)エチルクロロギ酸エステルは、逆相HPLC解析前のラセミ体の分離のためのキラル誘導体化剤として広く使用される強い蛍光を持つ化合物です1。
アプリケーション
  • β-methylamino alanine(BMAA)エナンチオマーのキラル分析:誘導体化とその後のLC-MS/MS分析のための(+)-1-(9-fluorenyl)-ethyl chloroformate(FLEC)の使用について詳述し、アミノ酸の立体化学に関する理解を高めます′(Zurita et al., 2019)。
  • dl‐アミノ酸のエナンチオ選択的ミセル動電クロマトグラフィー:アミノ酸を分析するために(+)-1-(9-fluorenyl)ethyl chloroformate誘導体化をUV誘導蛍光検出と併用して、分析手法を強化しています(Prior et al., 2018)。
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
1.4 °F
引火点(℃)
-17 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
335975-10ML:4548173215754
335975-BULK:
335975-1ML:4548173215747
335975-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Reversed-phase high-performance liquid chromatographic analysis of atenolol enantiomers in plasma after chiral derivatization with (+)-1-(9-fluorenyl) ethyl chloroformate.
Rosseel MT, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Applications, 568(1), 239-245 (1991)
Zeineb Aturki et al.
Electrophoresis, 25(4-5), 607-614 (2004-02-26)
The indirect resolution of five beta-adrenoreceptor blocking agents (propranolol, oxprenolol, pindolol, metoprolol, and atenolol) using precolumn derivatization with (+)-1-(9-fluorenyl)ethyl chloroformate (FLEC), and capillary electrochromatography (CEC) is reported. Three octadecylsilanized (ODS) silica gel-based stationary phases, differing in particle diameter and carbon
A Roux et al.
Journal of chromatography, 570(2), 453-461 (1991-10-04)
A method for the determination of the R-(+) and S-(-) enantiomers of propranolol in blood was developed. After extraction with heptane-isopentanol and derivatization with (+)-1-(9-fluorenyl)ethyl chloroformate, excess reagent was removed using solid-phase extraction. The enantiomers were separated on an achiral
Radu-Cristian Moldovan et al.
Journal of chromatography. A, 1513, 1-17 (2017-08-02)
Over the last 30years, (±)-1-(9-fluorenyl)ethyl chloroformate ((±)-FLEC) was used as a chiral derivatizing agent in various analytical applications involving a wide range of endogenous, pharmaceutical and environmentally relevant molecules. This comprehensive review aims to present all the significant aspects related
Sascha Freimüller et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 30(2), 209-218 (2002-08-23)
An indirect enantioseparation method for robust and precise determination of D-Carnitine (D-C) in L-Carnitine (L-C) in the range of 0.1-1.0% is presented. The method is based on derivatization of Carnitine with (+)-[1-(9-fluorenyl)-ethyl]-chloroformate ((+)-FLEC). The two diastereomers are subsequently separated of