Merck
23182
Supelco
(+)-1-(9-フルオレニル)エチル クロロホルマート 溶液
≥18 mM in acetone, for chiral derivatization, LiChropur
別名:
(+)-FLEC溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H13ClO2
CAS番号:
分子量:
272.73
MDL番号:
UNSPSCコード:
12000000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
for chiral derivatization
品質水準
製品種目
ChiraSelect
光学純度
enantiomeric ratio: ≥99.0:1.0 (HPLC)
品質
LiChropur
濃度
≥18 mM in acetone
テクニック
HPLC: suitable
屈折率
n20/D 1.359
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C16H13ClO2/c1-10(19-16(17)18)15-13-8-4-2-6-11(13)12-7-3-5-9-14(12)15/h2-10,15H,1H3
InChI Key
SFRVOKMRHPQYGE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
(+)-1-(9-フルオレニル)エチルクロロホルメート[(+)-FLEC] は、キラル誘導体化試薬です。これは、α-アミノ酸のエナンチオマーを分離するのに役立ち、HPLCメソッドを使用して光学純度を決定するのにも役立ちます。
アプリケーション
(+)-FLECは、蛍光検出システムと組み合わせた逆相高速液体クロマトグラフィーシステムを使用したグルホシネートのエナンチオ選択的分析に使用できます。
物理的形状
溶液、1 mLアセトン中に5 mg
その他情報
一次および二次アミノ酸およびアミン用のキラル誘導体化剤です。誘導体は、エナンチオマー純度を決定するための蛍光検出を備えた逆相LCで分離されています。
おすすめ製品
HPLCまたはLC-MS分析に理想的なLiChropur試薬を発見しましょう。
法的情報
ChiraSelect is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
1.4 °F
引火点(℃)
-17 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
23182-10ML-F:4548173965970
23182-VAR-F:
23182-10X1ML-F:4548173305790
23182-1EA-F:
23182-50MG-F:
23182-BULK-F:
23182-1ML-F-KC:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Zeineb Aturki et al.
Electrophoresis, 25(4-5), 607-614 (2004-02-26)
The indirect resolution of five beta-adrenoreceptor blocking agents (propranolol, oxprenolol, pindolol, metoprolol, and atenolol) using precolumn derivatization with (+)-1-(9-fluorenyl)ethyl chloroformate (FLEC), and capillary electrochromatography (CEC) is reported. Three octadecylsilanized (ODS) silica gel-based stationary phases, differing in particle diameter and carbon
A Roux et al.
Journal of chromatography, 570(2), 453-461 (1991-10-04)
A method for the determination of the R-(+) and S-(-) enantiomers of propranolol in blood was developed. After extraction with heptane-isopentanol and derivatization with (+)-1-(9-fluorenyl)ethyl chloroformate, excess reagent was removed using solid-phase extraction. The enantiomers were separated on an achiral
[A method for separation of DL-amino acids].
T H Akiyama et al.
Tanpakushitsu kakusan koso. Protein, nucleic acid, enzyme, 40(1), 76-83 (1995-01-01)
Sascha Freimüller et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 30(2), 209-218 (2002-08-23)
An indirect enantioseparation method for robust and precise determination of D-Carnitine (D-C) in L-Carnitine (L-C) in the range of 0.1-1.0% is presented. The method is based on derivatization of Carnitine with (+)-[1-(9-fluorenyl)-ethyl]-chloroformate ((+)-FLEC). The two diastereomers are subsequently separated of
F Lai et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 11(2), 117-120 (1993-02-01)
In the liquid chromatographic analysis of pharmaceuticals, two challenges are often encountered: detectivity and chiral separations. Propranolol, a beta adrenergic blocker, is a pharmaceutical compound that faces both of these limitations. In this study, both limitations are overcome simultaneously using