安全性情報
10830
Sigma-Aldrich
(+)-アラビノガラクタン
≥80% (HPLC), from larch wood
別名:
ポリアラビノガラクタン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
NACRES:
NA.25
由来生物
larch wood
品質水準
アッセイ
≥80% (HPLC)
フォーム
solid
不純物
≤15% water
white to beige
mp
>200 °C (dec.) (lit.)
溶解性
H2O: 50 mg/mL, clear to slightly turbid, colorless to slightly brownish-yellow
保管温度
room temp
SMILES記法
O1C(C(C(C(C1COC3OCC(C(C3O)OC)O)O)OC)O)OC2C(C(OC(C2O)C)CO)O
InChI
1S/C20H36O14/c1-7-11(23)18(12(24)9(4-21)32-7)34-20-15(27)17(29-3)13(25)10(33-20)6-31-19-14(26)16(28-2)8(22)5-30-19/h7-27H,4-6H2,1-3H3
InChI Key
SATHPVQTSSUFFW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
植物由来の生体高分子であるカラマツアラビノガラクタンは、短鎖脂肪酸(主にブチレートとプロピオネート)の生成を増加させ、アンモニアの生成と吸収を減少させることが示されている優れた食物繊維です。カラマツアラビノガラクタンは、ナチュラルキラー(NK)細胞の細胞毒性を刺激し、免疫系のその他の機能的側面を強化し、肝臓への腫瘍細胞の転移を阻害します。
生物化学的/生理学的作用
ナチュラルキラ-(NK)細胞活性を刺激することにより免疫システムの機能を高める食物繊維。
その他情報
お客様の研究に適したメルクの広範な多糖類を包括的に理解していただくために、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
10830-BULK:
10830-VAR:
10830-25G:
10830-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Arabinogalactan, a plant polysaccharide, as a new tool for pharmacon clathration.
T G Tolstikova et al.
Doklady biological sciences : proceedings of the Academy of Sciences of the USSR, Biological sciences sections, 433, 247-248 (2010-08-17)
G S Kelly
Alternative medicine review : a journal of clinical therapeutic, 4(2), 96-103 (1999-05-08)
Larch arabinogalactan is composed of greater than 98-percent arabinogalactan, a highly branched polysaccharide consisting of a galactan backbone with side-chains of galactose and arabinose sugars. Larch arabinogalactan is an excellent source of dietary fiber, and has been approved as such
Susi Burgalassi et al.
Journal of ocular pharmacology and therapeutics : the official journal of the Association for Ocular Pharmacology and Therapeutics, 23(6), 541-550 (2007-11-16)
The aim of the present study was to investigate the corneal protective and healing properties of arabinogalactan (AG), a natural polysaccharide present in conifers of the genus Larix (Larch). AG was tested in comparison with other two polysaccharides possessing well-established
Xiaoge Gao et al.
Glycoconjugate journal, 29(4), 159-165 (2012-05-09)
The pH-modified citrus pectin (MCP) has been demonstrated to inhibit galectin-3 in cancer progression. The components and structures of MCP related to this inhibition remained unknown. In this paper, we fractionated MCP on DEAE-cellulose column into a homogenous neutral fraction
Cristiane H Baggio et al.
Zeitschrift fur Naturforschung. C, Journal of biosciences, 67(7-8), 405-410 (2012-09-29)
Type II arabinogalactan (AG) is a polysaccharide found in Maytenus ilicifolia (Celastraceae), a plant reputed as gastroprotective. Oral and intraperitoneal administration of the AG protected rats from gastric ulcers induced by ethanol. No alteration of mechanisms related to acid gastric