詳細
ルミノールは、濃縮相で非常に効率的かつ一般的に使用されている化学発光化合物です。酸素を含有するルミノールの塩基性溶液を酸化剤で処理すると、発光が起こります。この特殊の反応を開始させることができる酸化剤は、二酸化窒素、PAN、過酸化水素、オゾンおよびその他大気中の酸化体(オキシダント)です。
アプリケーション
- 化学発光物質として。オプソニンおよび食細胞の機能を測定するために使用されます。
- 生物学的センサーとして。ミエロペルオキシダーゼ(MPO)欠乏症患者の多形核白血球(PMNL)反応を検出するために使用されます。
- 血液の法医学検査として使用されます。
ルミノールは、ルミノール/ペルオキシダーゼベースのアッセイにより、Arabidopsis thaliana(シロイヌナズナ)の免疫関連反応を研究するためのプロトコルで使用されています。
特徴および利点
- 非常に効果的な化学発光化合物。
- シンプルかつ安価な装置で、10 億分の 1 以下のレベルの金属イオンを検出できます。
金属カチオン、血液、グルココルチコイドなどの化学発光分析に用いられます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
123072-VAR:
123072-25G:
123072-2.5G:
123072-BULK:
123072-5G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Immunology, 41(1), 67-74 (1980-09-01)
Luminol-dependent chemiluminescence produced by peripheral blood phagocytic cells was measured using a light detecting instrument, the Luminometer 1250 (LKB Wallac). Although less sensitive than liquid scintillation counters, the Luminometer can measure chemiluminescence effectively and detect experimentally induced and clinical variations
Luminescence : the journal of biological and chemical luminescence, 16(4), 295-298 (2001-08-21)
A wide range of domestic and industrial substances that might be mistaken for haemoglobin in the forensic luminol test for blood were examined. The substances studied were in the categories of vegetable or fruit pulps and juices; domestic and commercial
Infection and immunity, 39(2), 736-741 (1983-02-01)
When polymorphonuclear leukocytes (PMNL) and soluble or particulate matter interact, the cells produce chemiluminescence, linked to activation of the oxidative metabolism of the cells. PMNL isolated from a patient with a myeloperoxidase deficiency were found to produce almost no luminol-dependent
Mechanism of cobalt catalysis of luminol chemiluminescence
Analytical Chemistry, 47, 1639-1643 (1975)
Fast gas chromatography with luminol chemiluminescence detection for the simultaneous determination of nitrogen dioxide and peroxyacetyl nitrate in the atmosphere
The Review of Scientific Instruments, 75, 4595-4605 (2004)
資料
グラフェンベースのナノ材料は、DNA、たんぱく質、細胞、標的薬剤、ポリマー、ナノ粒子などと結合可能であり、多用な化学的性質を有するため、生物医学研究のための魅力的なナノプラットフォームとなります。
Graphene is the building block for carbon nanomaterials with different dimensionalities.