安全性情報
1.06507
Supelco
Sodium dithionite
for analysis EMSURE®
別名:
Sodium dithionite, Sodium hydrosulfite, Sodium hypodisulfite
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Na2O4S2
CAS番号:
分子量:
174.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
EC Index Number:
231-890-0
アッセイ:
≥85.0% (iodometric)
フォーム:
powder
溶解性:
250 g/L (slow decomposition)
品質水準
製品種目
EMSURE®
アッセイ
≥85.0% (iodometric)
フォーム
powder
自己発火温度
>200 °C
有効性
2500 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5.5-8.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
100 °C (decomposition)
転移温度
flash point >100 °C
溶解性
250 g/L (slow decomposition)
密度
2.5 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
1250 kg/m3
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.01%
微量陽イオン
Fe: ≤0.002%
保管温度
2-30°C
InChI
1S/2Na.H2O4S2/c;;1-5(2)6(3)4/h;;(H,1,2)(H,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI Key
JVBXVOWTABLYPX-UHFFFAOYSA-L
関連するカテゴリー
関連事項
Replaces: SX0530; SX0530-1
アナリシスノート
Assay (iodometric): ≥ 85 %
Identity: passes test
Chloride (Cl): ≤ 0.01 %
Fe (Iron): ≤ 0.002 %
法的情報
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Self-heat. 1
補足的ハザード
保管分類コード
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
212.0 °F
引火点(℃)
> 100 °C