Merck
71699
Sigma-Aldrich
ハイドロサルファイトナトリウム
≥82% (RT)
別名:
亜ジチオン酸ナトリウム, ヒポ二亜硫酸ナトリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NaO2SSO2Na
CAS番号:
分子量:
174.11
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161900
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
品質水準
アッセイ
≥82% (RT)
形状
powder
反応適合性
reagent type: reductant
pH
7.0-9.0 (20 °C, 50 g/L)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
微量陽イオン
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES記法
[Na+].[Na+].[O-]S(=O)S([O-])=O
InChI
1S/2Na.H2O4S2/c;;1-5(2)6(3)4/h;;(H,1,2)(H,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI Key
JVBXVOWTABLYPX-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • 腫瘍に対する化学光線力学的相乗効果療法のための、ドキソルビシン送達システムとしてのポルフィリン系共有結合性有機構造体:この研究では、腫瘍治療における併用化学および光線力学療法においてドキソルビシン送達を強化するための、ポルフィリン系共有結合性有機構造体の使用について調査しています。この研究では、この相乗的アプローチによる治療効果の改善が実証されています(Chen et al., 2024)。
  • 損傷した毛髪のケラチンと、修復剤としての可能性があるジュグロンとの相互作用:振動分光法および走査型電子顕微鏡を用いた研究:この記事では、振動分光法と走査型電子顕微鏡を用いて、損傷した毛髪のケラチンに対するジュグロンの修復効果を調査しています。この研究結果は、毛髪の構造を修復し保護するヘアケア製品への応用の可能性を示唆しています(Di Foggia et al., 2024)。
  • 比較トランスクリプトーム解析により、Actinobacillus succinogenes GXAS137 における NaHSO3 添加による酢酸還元の分子メカニズムが解明:この研究では、ハイドロサルファイトナトリウムを添加した Actinobacillus succinogenes GXAS137 における酢酸還元の分子メカニズムを掘り下げ、顕著なトランスクリプトームの変化と、それに関与する潜在的な経路を明らかにしました(Li et al., 2023)。
  • 酸化グラフェンオキシドでコーティングしたアルギン酸スキャフォ―ルド:心臓パッチへの応用の可能性:この研究では、心臓パッチへの応用における酸化グラフェンオキシドでコーティングしたアルギン酸スキャフォールドの使用を評価し、機械的特性と生体適合性の向上を示し、心臓組織工学への応用の可能性を示唆しています(Baheiraei et al., 2023)。
  • 一石三鳥:医療用マスクの消毒と廃棄物処理を同時に行い、ハイドロサルファイトナトリウムと Fe(3+)の検出に有効な炭素ドットに変換することが、簡単な水熱処理によって実現:この革新的な研究では、医療用マスクの廃棄物を炭素ドットにリサイクルし、ハイドロサルファイトナトリウムと Fe(3+)の検出に利用する方法が示されています。この方法では、消毒と廃棄物削減を、有用なナノ材料の生成と結びつけています(Li et al., 2023)。
その他情報
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Self-heat. 1
補足的ハザード
保管分類コード
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
71699-1KG:
71699-6X1KG:
71699-VAR:
71699-BULK:
71699-250G:
71699-50G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Bahngmi Jung et al.
Journal of environmental sciences (China), 74, 168-176 (2018-10-21)
This study investigates the removal of arsenite (As(III)) from water using dithionite activated by UV light. This work evaluated the removal kinetics of As(III) under UV light irradiation as affected by dithionite dose and light intensity, and characterized the nature
M. Vinayakumar et al.
Life Science Advances, 3, 156-156 (1984)
H A Murchison et al.
Biochemistry, 32(13), 3498-3505 (1993-04-06)
Two mutations, L168 His to Phe and L167 Phe to Leu, were made in residues near the primary electron donor, a bacteriochlorophyll dimer, of the reaction center from Rhodobacter sphaeroides. Blue shifts of 10-15 nm in the 865-nm band of
R.A. Moss et al.
Journal of the American Chemical Society, 107, 6634-6634 (1985)
J G Verburg et al.
Archives of biochemistry and biophysics, 245(1), 8-13 (1986-02-15)
When the F1-ATPase from the thermophilic bacterium, PS3, was inactivated by greater than 90% with 7-chloro-4-nitro[14C]benzofurazan ([14C]Nbf-Cl) at pH 7.4, 1.4 mol of [14C]Nbf were incorporated per mol of enzyme. After pepsin digestion of the labeled enzyme at pH 3.0