Merck
900891
Sigma-Aldrich
Azo biotin-azide
別名:
Diazo biotin-azide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C33H45N9O7S
CAS番号:
分子量:
711.83
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352125
NACRES:
NA.22
フォーム
powder or crystals
品質水準
反応適合性
reaction type: click chemistry
保管温度
−20°C
SMILES記法
S1[C@H]([C@H]4NC(=O)N[C@H]4C1)CCCCC(=O)NCCOCCOCCOCCNC(=O)c2ccc(cc2)\N=N\c3c(ccc(c3)CCN=[N+]=[N-])O
InChI
1S/C33H45N9O7S/c34-42-37-12-11-23-5-10-28(43)26(21-23)41-40-25-8-6-24(7-9-25)32(45)36-14-16-48-18-20-49-19-17-47-15-13-35-30(44)4-2-1-3-29-31-27(22-50-29)38-33(46)39-31/h5-10,21,27,29,31,43H,1-4,11-20,22H2,(H,35,44)(H,36,45)(H2,38,39,46)/b41-40+/t27-,29-,
InChI Key
VQJUOWXTLWKWGJ-GKVYSXGOSA-N
アプリケーション
Azo biotin-azide is a linker that contains a biotin moiety connected to an azide group through a spacer arm containing a diazo group that can be cleaved with 50 mM sodium dithionite solution. The biotin can be captured by streptavidin and the azide can react with terminal or strained alkynes.
Automate your Biotin tagging with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
900891-10MG:
900891-VAR:
900891-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Chemical Modification and Organelle?Specific Localization of Orlistat?Like Natural?Product?Based Probes.
Yang P Y, et al.
Chemistry - An Asian Journal, 6(10), 2762-2775 (2011)
A chemoselective cleavable fluorescence turn-ON linker for proteomic studies.
Liew S S, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 53(100), 13332-13335 (2017)
資料
Choosing the right crosslinker for your biochemical or bioconjugation research can be challenging. Our selection guide can help you find the perfect match for your applications.
生化学やバイオコンジュゲーションの研究に適したクロスリンカーを選ぶのは難しいことです。メルクの選択ガイドは、お客様のアプリケーションに最適なものを見つける役に立ちます。