詳細
シトクロムC(Cyt C)は核DNAにコードされるタンパク質です。前駆体であるアポシトクロムcに由来し、ミトコンドリアの外膜を通過して移動します。
研究の領域:アポトーシス
研究の領域:アポトーシス
アプリケーション
H2O2およびUV処理により、ウマシトクロムcの特定部位と範囲の酸化を特徴付けました。こうした状態の部位は、細胞内の酸化環境用のバイオマーカーとして使用可能であることが示唆されました。
ウマ心臓由来のシトクロムcを用いて、ビオチン化シトクロムcを合成して検量線を作成するための原液を調製しました。また、青色ネイティブゲル電気泳動を用いて電子伝達系(ETC)複合体IVを染色し、その活性を測定する反応バッファーの成分としても使用されています。
生物化学的/生理学的作用
シトクロムC(Cyt C)は、細胞死プロテアーゼであるカスパーゼ3を活性化させることにより、強力なアポトーシスシグナル伝達分子として作用します。ミトコンドリア膜間腔への放出を促進するシトクロムcヘムリアーゼの助けを借りて、ヘム結合で役割を担っています。Cyt Cはまた、タンパク質のアンフォールディングを開始させ、Cyt Cのペルオキシダーゼ機能を活性化させるリン脂質であるカルジオリピンと相互作用することによって脂質結合を行います。
シトクロムcは、主に電子伝達系のミトコンドリアタンパク質として知られています。シトクロムcは、細胞内で二価鉄状態と三価鉄状態の間を遷移して効率のよい生物学的電子輸送体となり、植物と動物のどちらでも細胞酸化において重要な役割を果たしています。一般に呼吸の汎用触媒と考えられており、呼吸基質と酸素との間に必要な電子架橋を形成します。
調製ノート
C2506をさらに精製
TCAを用いて調製。
その他情報
アプリケーション
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
C2867-10MG:
C2867-VAR:
C2867-BULK:
C2867-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
この製品を見ている人はこちらもチェック
Bradford G Hill et al.
Free radical biology & medicine, 47(6), 675-683 (2009-06-17)
Protein thiol modifications occur under both physiological and pathological conditions and have been shown to contribute to changes in protein structure, function, and redox signaling. The majority of protein thiol modifications occur on cysteine residues that have a low pK(a);
Yuning Hong et al.
Journal of the American Chemical Society, 134(45), 18713-18723 (2012-10-17)
Interactions of cytochrome c (cyt c) with cardiolipin (CL) partially unfold the protein, activating its peroxidase function, a critical event in the execution of apoptosis. However, structural features of the altered protein species in the heterogeneous ensemble are difficult to
Cytochrome c: can't live with it--can't live without it.
J C Reed
Cell, 91(5), 559-562 (1997-12-11)
J Cai et al.
Biochimica et biophysica acta, 1366(1-2), 139-149 (1998-08-26)
Mitochondrial cytochrome c (cyt c) has been found to have dual functions in controlling both cellular energetic metabolism and apoptosis. Through interaction with apoptotic protease activating factors (Apaf), cyt c can initiate the activation cascade of caspases once it is
Luz P Blanco et al.
Arthritis & rheumatology (Hoboken, N.J.), 73(12), 2282-2292 (2021-05-14)
Neutrophil extracellular traps (NETs) are extracellular lattices composed of nucleic material bound to neutrophil granule proteins. NETs may play pathogenic roles in the development and severity of autoimmune diseases such as systemic lupus erythematosus (SLE), at least in part, through
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)