Merck
C3131
Sigma-Aldrich
シトクロムC ウシ心臓由来
≥95% based on Mol. Wt. 12,327 basis, powder, suitable for mammalian cell culture
別名:
CYC, CytC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.61
由来生物
bovine heart
品質水準
アッセイ
≥95% based on Mol. Wt. 12,327 basis
形状
powder
分子量
12327 Da
保管条件
(Tightly closed Dry)
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
0.40-0.50% Iron (anhydrous)
溶解性
water: 10 mg/mL, dark red-brown
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
研究分野:アポトーシス
シトクロムc(Cyt C)は、ミトコンドリア内膜に存在する必須のミトコンドリアタンパク質です。アポシトクロムCとして核にコードされています。 Cyt Cは、エネルギー変換膜中に膜結合型または可溶性金属タンパク質として存在しており、細菌、古細菌、プラスチド(色素体)に含まれています。クラスIIaシトクロムのグループに属しており、五配位ヘム中心を持ちます。
アプリケーション
ウシ心臓由来シトクロムCは、次の用途で使用されています:
  • ヒト骨肉腫およびヒト肝細胞癌細胞株のミトコンドリアにおける呼吸鎖複合体IIIおよびIVの活性を検査するためのアッセイ溶液の成分として
  • ヒト動脈内皮細胞株のミトコンドリアにおけるシトクロムcオキシダーゼ活性の測定
  • マウス腎組織におけるcyt Cオキシダーゼのインサイツ酵素染色で使用するcyt Cオキシダーゼ反応液の成分として
生物化学的/生理学的作用
シトクロムCは細胞内で二価鉄状態と三価鉄状態との間を容易に移動し、高効率の生物学的電子輸送体として作用します。植物と動物のいずれにおいても、細胞酸化に非常に重要な役割を果たします。一般的には普遍的な呼吸鎖の触媒とみなされており、呼吸基質と酸素の間の必須な電子架橋を形成します。
シトクロムC(Cyt C)は、アポトーシスによるプログラム細胞死を引き起こすカスパーゼ依存性のアポトーシスの内因性経路におけるカスパーゼの活性化に関与しています。Cyt Cのペルオキシダーゼ活性の主な原因であるカルジオリピンとの相互作用を通して脂質結合活性を発揮します。 Cyt Cは、ミトコンドリア内膜スペースへの放出を可能にするシトクロムcヘムリアーゼの助けを借りてヘム に結合します。
調製ノート
TCAではなく酢酸を用いて調製されています。
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
C3131-250MG:
C3131-BULK:
C3131-1G:
C3131-100MG:
C3131-10MG:
C3131-VAR:
C3131-50MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Stéphane T Gabilly et al.
Frontiers in plant science, 8, 1313-1313 (2017-08-12)
Cytochromes c are hemoproteins, with the prosthetic group covalently linked to the apoprotein, which function as electron carriers. A class of cytochromes c is defined by a CXXCH heme-binding motif where the cysteines form thioether bonds with the vinyl groups
Increasing cGMP-dependent protein kinase I activity attenuates cisplatin-induced kidney injury through protection of mitochondria function
Hasiyeti M, et al.
American Journal of Physiology: Renal Physiology (2013)
C Garrido et al.
Cell death and differentiation, 13(9), 1423-1433 (2006-05-06)
In healthy cells, cytochrome c (Cyt c) is located in the mitochondrial intermembrane/intercristae spaces, where it functions as an electron shuttle in the respiratory chain and interacts with cardiolipin (CL). Several proapoptotic stimuli induce the permeabilization of the outer membrane
Yong-Ling P Ow et al.
Nature reviews. Molecular cell biology, 9(7), 532-542 (2008-06-24)
Cytochrome c is primarily known for its function in the mitochondria as a key participant in the life-supporting function of ATP synthesis. However, when a cell receives an apoptotic stimulus, cytochrome c is released into the cytosol and triggers programmed
Michael A Hough et al.
Advances in microbial physiology, 67, 1-84 (2015-12-01)
Cytochromes c' are a group of class IIa cytochromes with pentacoordinate haem centres and are found in photosynthetic, denitrifying and methanotrophic bacteria. Their function remains unclear, although roles in nitric oxide (NO) trafficking during denitrification or in cellular defence against
プロトコル
Enzymatic Assay of Ferredoxin NADP Reductase - To standardize a procedure for the enzymatic assay of Ferredoxin NADP Reductase (EC.1.18.12).
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLC