Merck
C7150
Sigma-Aldrich
シトクロムC from equine heart
BioReagent, suitable for GFC marker
別名:
シトクロムC ウマ心臓由来
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
23151817
NACRES:
NA.56
製品種目
BioReagent
品質水準
フォーム
powder
分子量
~12,400
包装
vial of ≥10 mg
適合性
suitable for GFC marker
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
H2O2およびUV処理により、ウマシトクロムcの特定部位と範囲の酸化を特徴付けました。こうした状態の部位は、細胞内の酸化環境用のバイオマーカーとして使用可能であることが示唆されました。
シトクロムcは、主に電子伝達ミトコンドリアタンパク質として知られており、一般に呼吸の普遍的な触媒と見なされています。シトクロムcは、ゲルろ過クロマトグラフィーおよびタンパク質クロマトグラフィーにおけるゲルろ過分子量マーカーとして使用でき、シトクロムc制御タンパク質、電子伝達および細胞呼吸の研究に使用できます。
生物化学的/生理学的作用
シトクロムcは、主に電子伝達系のミトコンドリアタンパク質として知られています。シトクロムcは、細胞内で二価鉄状態と三価鉄状態の間を遷移して効率のよい生物学的電子輸送体となり、植物と動物のどちらでも細胞酸化において重要な役割を果たしています。一般に呼吸の汎用触媒と考えられており、呼吸基質と酸素との間に必要な電子架橋を形成します。
その他情報
より詳しい情報については、cytochrome c and electron transport at www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorerをご覧ください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
C7150-BULK:
C7150-VAR:
C7150-PH:
C7150-1VL:
C7150PROC:
C7150-1VL-PW:
C7150-5X1VL:
C7150-1VL-KC:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Paolo Ascenzi et al.
Biochemical and biophysical research communications, 415(3), 463-467 (2011-11-08)
Carboxymethylation of equine heart cytochrome c (cytc) changes its tertiary structure by disrupting the heme-Fe-Met80 distal bond, such that carboxymethylated cytc (CM-cytc) displays myoglobin-like properties. Here, the effect of cardiolipin (CL) on peroxynitrite isomerization by ferric CM-cytc (CM-cytc-Fe(III)) is reported.
Federica Sinibaldi et al.
Journal of inorganic biochemistry, 105(11), 1365-1372 (2011-09-29)
In cells a portion of cytochrome c (cyt c) (15-20%) is tightly bound to cardiolipin (CL), one of the phospholipids constituting the mitochondrial membrane. The CL-bound protein, which has nonnative tertiary structure, altered heme pocket, and disrupted Fe(III)-M80 axial bond
Kelly Watters et al.
PLoS pathogens, 14(12), e1007477-e1007477 (2018-12-12)
Viruses in the rhinovirus C species (RV-C) are more likely to cause severe wheezing illnesses and asthma exacerbations in children than related isolates of the RV-A or RV-B. The RV-C capsid is structurally distinct from other rhinoviruses and does not
Valentina La Verde et al.
Bio-protocol, 7(8), e2230-e2230 (2017-04-20)
Size exclusion chromatography (SEC) or gel filtration is a hydrodynamic technique that separates molecules in solution as a function of their size and shape. In the case of proteins, the hydrodynamic value that can be experimentally derived is the Stokes
Gongquan Li et al.
Biochemical and biophysical research communications, 434(4), 809-814 (2013-04-25)
Small-molecule Bcl-2/Bcl-xL inhibitor Navitoclax represents a promising cancer therapeutic since preclinical and clinical studies with Navitoclax have demonstrated strong anticancer activity in several types of cancers. However, because Navitoclax has a low binding affinity to Mcl-1, anticancer activity by Navitoclax