安全性情報
8.43785
Sigma-Aldrich
1-Phenylethyl acetate
for synthesis
別名:
1-Phenylethyl acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H12O2
CAS番号:
分子量:
164.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
EC Index Number:
202-288-5
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
形状
liquid
自己発火温度
450 °C
有効性
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
212 °C/1013 hPa
mp
-60 °C
転移温度
flash point 91 °C
密度
1.03 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C10H12O2/c1-8(12-9(2)11)10-6-4-3-5-7-10/h3-8H,1-2H3
InChI Key
QUMXDOLUJCHOAY-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.024 - 1.027
Identity (IR): passes test
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
198.5 °F
引火点(℃)
92.5 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体