About This Item
Halal
Kosher
おすすめの製品
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Halal
Kosher
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
アッセイ
≥98%
屈折率
n20/D 1.494 (lit.)
bp
94-95 °C/12 mmHg (lit.)
密度
1.028 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
green; musty; fruity
SMILES記法
CC(OC(C)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H12O2/c1-8(12-9(2)11)10-6-4-3-5-7-10/h3-8H,1-2H3
InChI Key
QUMXDOLUJCHOAY-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
引火点(°F)
198.5 °F
引火点(℃)
92.5 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
Jan Code
W268402-VAR-K:
W268402-25KG:
W268402-1KG:
W268402-5KG-K:4548173971711
W268402-BULK-K:
W268402-1KG-K:4548173971698
W268402-10KG-K:
W268402-5KG:
W268402-25KG-K:4548173971704
W268402-SAMPLE-K:
W268402-SAMPLE:
W268402-10KG:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)