Merck
GCによる2-ブタノール エナンチオマー (O-アセチル誘導体) の分析、Astec® CHIRALDEX G-TA
GCによる2-ブタノール エナンチオマー (O-アセチル誘導体) の分析、Astec® CHIRALDEX™ G-TA suitable for GC
材料
Standard
製品番号
詳細
価格
2-ブタノール
analytical standard
(S)-(+)-2-ブタノール
99%
(R)-(−)-2-ブタノール
99%
2-ブタノール
anhydrous, 99.5%
2-ブタノール
≥99%
2-ブタノール
JIS special grade, ≥99.0%
分析カラム
製品番号
詳細
価格
Astec® CHIRALDEX G-TAキャピラリーGCカラム
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.12 μm
CONDITIONS
column
Astec CHIRALDEX G-TA, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.12 μm (73033AST)
gradient
30 °C (5 min), 5 °C/min to 110 °C
inj. temp.
250 °C
detector
FID, 250 °C
carrier gas
helium, 30 psi
injection
1 μL, 80:1 split
sample
2 mg/mL each racemate in methylene chloride
peak 1: impurity
peak 2: (S)-2-butanol (O-acetyl derivative)
peak 3: (R)-2-butanol (O-acetyl derivative)
詳細
アナリシスノート
Elution order reversal by using the O-TFA derivative on CHIRALDEX G-TA.