Merck
236691
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-2-ブタノール
99%
別名:
(R)-(−)-sec-ブチルアルコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C2H5CH(OH)CH3
CAS番号:
分子量:
74.12
Beilstein:
1718764
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
アッセイ:
99%
蒸気密度
2.6 (vs air)
蒸気圧
12.5 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
99%
フォーム
liquid
光学活性
[α]20/D −13°, neat
自己発火温度
761 °F
expl. lim.
9.8 %
屈折率
n20/D 1.397 (lit.)
bp
97-100 °C (lit.)
密度
0.807 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
SMILES記法
CC[C@@H](C)O
InChI
1S/C4H10O/c1-3-4(2)5/h4-5H,3H2,1-2H3/t4-/m1/s1
InChI Key
BTANRVKWQNVYAZ-SCSAIBSYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
(R)-(−)-2-ブタノールは、以下の合成の試薬として使用できます。
  • Mitsunobu反応による3,5 ジフェニル-1H-1,2,4 トリアゾールから1-[(S)-2-ブチル]-3,5 ジフェニル-1H-1,2,4 トリアゾール。
  • 塩化トルエンスルホニルと反応させることによる2-ブチルトシラート構築ブロック。
(R)-(-)-2-ブタノールは、冷凍コンテナ中の平滑筋細胞サンプルの長期間凍結保存中の凍結乾燥媒質として使用されています。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
71.6 °F - closed cup
引火点(℃)
22 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
236691-10G:4548173122069
236691-BULK:
236691-1G:4548173122076
236691-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
Murine cerebrovascular cells as a cell culture model for cerebral amyloid angiopathy: isolation of smooth muscle and endothelial cells from mouse brain
Gauthier SA, et al.
Methods in Molecular Biology, 849, 261-274 (2012)
Richard G Ijzerman et al.
Pediatric research, 52(6), 868-872 (2002-11-20)
Low birth weight may be associated with high levels of cholesterol in later life through genetic factors that affect both birth weight and cholesterol metabolism. Alterations in cholesterol synthesis and absorption may play an important role in this association. We
Stereochemistry of trifluoroacetolysis of optically active 2-Butyl Tosylate. A test for hydrogen bridging
Allen AD, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 48(24), 4527-4530 (1983)
K Kulyk et al.
Journal of the American Society for Mass Spectrometry, 28(12), 2686-2691 (2017-09-25)
Here we report on the gas-phase interactions between protonated enantiopure amino acids (L- and D-enantiomers of Met, Phe, and Trp) and chiral target gases [(R)- and (S)-2-butanol, and (S)-1-phenylethanol] in 0.1-10.0 eV low-energy collisions. Two major processes are seen to
S Kooijman et al.
Journal of thrombosis and haemostasis : JTH, 13(1), 126-135 (2014-10-28)
The autonomic nervous system attenuates inflammation through activation of the α7 nicotinic acetylcholine receptor (α7nAChR), a pathway termed the cholinergic anti-inflammatory reflex. Interestingly, α7nAChR is expressed on immune cells and platelets, both of which play a crucial role in the