Merck
270687
Sigma-Aldrich
酢酸ブチル
suitable for HPLC, 99.7%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3COO(CH2)3CH3
CAS番号:
分子量:
116.16
Beilstein:
1741921
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12190000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
アッセイ:
99.7%
テクニック:
HPLC: suitable
アプリケーション:
food and beverages
bp:
124-126 °C (lit.)
蒸気圧:
15 mmHg ( 25 °C)
8 mmHg ( 20 °C)
蒸気密度
4 (vs air)
品質水準
蒸気圧
15 mmHg ( 25 °C)
8 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
99.7%
フォーム
liquid
自己発火温度
790 °F
精製方法
glass distillation
expl. lim.
7.6 %
テクニック
HPLC: suitable
不純物
≤0.05% water
蒸発残留物質
<0.0005%
屈折率
n20/D 1.394 (lit.)
pH
6.2 (20 °C, 5.3 g/L)
bp
124-126 °C (lit.)
mp
−78 °C (lit.)
密度
0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
UV吸収
λ: 254 nm Amax: 1.0
λ: 260 nm Amax: 0.20
λ: 275 nm Amax: 0.04
λ: 300 nm Amax: 0.02
λ: 320-400 nm Amax: 0.01
アプリケーション
food and beverages
SMILES記法
CCCCOC(C)=O
InChI
1S/C6H12O2/c1-3-4-5-8-6(2)7/h3-5H2,1-2H3
InChI Key
DKPFZGUDAPQIHT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • 高速界面脱フッ素化速度論により、低温リチウム金属電池の安定したサイクルが可能になります。:この研究では、2-メチルテトラヒドロフランを電解質溶媒として使用し、その独自の特性が、安定性と効率性が向上した低温リチウム金属電池の開発にどのように貢献しているかを示し、再生可能エネルギー技術の進歩におけるその重要な役割を強調しています (Li et al., 2024)。
  • α-溶液および極低温マトリックス中の 2,2-ジアジド-2,3-ジヒドロインデン-1-オンの分解。:この研究では、反応媒体としての 2-メチルテトラヒドロフランの使用を実証し、溶液状態と極低温状態の両方で制御された有機反応を促進するその有効性を探り、複雑な分子変換のメカニズムに関する洞察を提供します(James et al., 2024)。
  • 溶媒支援による金属有機ナノチューブのサイズと形態の制御。: この出版物では、金属有機フレームワークの合成における 2-メチルテトラヒドロフランの使用について詳しく説明します。特に、触媒とガス貯蔵の用途に不可欠なナノチューブのサイズと形状を操作する役割に焦点を当てています(Rosenmann et al., 2024)。
  • 二核銅二酸素由来の(ヒドロ)ペルオキソおよびスーパーオキソ種内の配位変化。熱力学的および電子的特性への影響。: 2-メチルテトラヒドロフランを利用した研究では、複雑な無機化学、特に生化学的酸素輸送と利用に重要な反応性銅二酸素錯体の安定化におけるその応用が探究されています (Hota et al., 2024)。
  • カロテノイド色素の持続可能なグリーン抽出: 革新的な技術とバイオベースの溶媒。: このレビューでは、カロテノイドの抽出におけるグリーン溶媒としての 2-メチルテトラヒドロフランの役割に焦点を当て、効率と持続可能性の面でのメリットを強調し、環境に優しい抽出技術への移行をサポートしています(Morón-Ortiz et al., 2024)。
おすすめ製品
HPLCLC-MSの分析に最適なLiChropur試薬をご覧ください。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
80.6 °F - closed cup
引火点(℃)
27 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
270687-100ML:4548173128078
270687-4X4L:4548173128092
270687-BULK:
270687-4L:
270687-500ML:
270687-VAR:
270687-6X800ML:
270687-1L:4548173128085
270687-6X1L:4548173253183
270687-6X500ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Pia Simona Bruni et al.
Forensic science international, 290, 103-110 (2018-07-18)
4-Hydroxy-N-methyl-N-ethyltryptamine (4-HO-MET) is a new psychoactive substance (NPS) of the chemical class of tryptamines. It shows structural similarities to the endogenous neurotransmitter serotonin, and is a serotonergic hallucinogen, affecting emotional, motoric, and cognitive functions. The knowledge about its biotransformation is
Limitations of radical thiol-ene reactions for polymer-polymer conjugation.
Koo SPS, et al.
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 48(8), 1699-1713 (2010)
Tim Goelen et al.
Pest management science, 77(2), 930-938 (2020-09-26)
Recent studies have shown that microorganisms emit volatile compounds that affect insect behaviour. However, it remains largely unclear whether microbes can be exploited as a source of attractants to improve biological control of insect pests. In this study, we used
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 154-154 (1994)
The spectrophotometric and fluorometric determination of aluminum with 8-hydroxyquinoline and butyl acetate extraction.
Bloom PR, et al.
Soil Science Society of America Journal. Soil Science Society of America, 42(5), 713-716 (1978)