Merck
74867
Supelco
Dichlorvos-(dimethyl-d6)
PESTANAL®, analytical standard
別名:
2,2-Dichlorovinyl di(methyl-d3) phosphate, Dichlorvos-d6
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4D6HCl2O4P
CAS番号:
分子量:
227.01
MDL番号:
UNSPSCコード:
77101502
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
同位体純度
≥95.0 atom % D
製品種目
PESTANAL®
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
ClC(Cl)=COP(OC([2H])([2H])[2H])(OC([2H])([2H])[2H])=O
InChI
1S/C4H7Cl2O4P/c1-8-11(7,9-2)10-3-4(5)6/h3H,1-2H3/i1D3,2D3
InChI Key
OEBRKCOSUFCWJD-WFGJKAKNSA-N
詳細
Dichlorvos-(dimethyl-d6) is an isotope labeled analog of the organophosphate insecticide dichlorvos, wherein the dimethoxy protons are replaced by deuterium.
アプリケーション
Isotope-labeled compounds are increasingly used in isotope dilution mass spectrometry (IDMS) for the quantitative analysis of pesticides. The major advantage of using this technique is that the isotope-labeled compounds have nearly the same physical properties as their non-labeled counterpart analogs, and thus show identical behavior during the workup and sample preparation process. This helps in overcoming the problems of matrix effects generally encountered in the usual LC-MS/GC-MS analysis, potentially resulting in biased results. By spiking the sample before workup with its isotope labeled analog, the loss of analyte that leads to matrix effects can be determined and compensated.
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Skull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
212.0 °F - closed cup
引火点(℃)
100 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
74867-BULK:
74867-VAR:
74867-10MG:4548174010693
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
Semiconductor-sensitized photodegradation of dichlorvos in water using TiO2 and ZnO as catalysts
Evgenidou E, et al.
Applied Catalysis. B, Environmental, 59(1-2), 81-89 (2005)