Merck
34170
Supelco
イミダクロプリド-d4
PESTANAL®, analytical standard
別名:
イミダゾリジン-4,4,5,5-d4
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9D4H6ClN5O2
CAS番号:
分子量:
259.69
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
質量シフト
M+4
SMILES記法
[2H]C1([2H])N=C(N[N+]([O-])=O)N(Cc2ccc(Cl)nc2)C1([2H])[2H]
InChI
1S/C9H10ClN5O2/c10-8-2-1-7(5-12-8)6-14-4-3-11-9(14)13-15(16)17/h1-2,5H,3-4,6H2,(H,11,13)/i3D2,4D2
InChI Key
YWTYJOPNNQFBPC-KHORGVISSA-N
詳細
イミダクロプリドはネオニコチノイド系殺虫剤であり、主に農業システムや造園において作物を保護するための種子粉衣や葉面噴霧剤として利用されます。
詳細はこちらをご確認ください: ネオニコチノイド
アプリケーション
イミダクロプリド-d4は、さまざまなクロマトグラフィー法により土壌および食物マトリックス中の分析対象物を測定するための内部標準物質として使用される場合があります。
イミダクロプリド-d4は、固相抽出液体クロマトグラフィー−タンデム質量分析法(SPE-LC-MS/MS)を用いて、ハチミツおよび花粉サンプル中のイミダクロプリドを測定する際の代替物標準物質として使用される場合があります。
適切な装置技術に関するさらなる情報については製品の分析試験証明書をご参照ください。さらなるサポートについてはTechnical Serviceまでお問い合わせください。
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
34170-BULK:
34170-VAR:
34170-10MG:4548173907222
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Determination of acetamiprid, imidacloprid, and spirotetramat and their relevant metabolites in pistachio using modified QuEChERS combined with liquid chromatography-tandem mass spectrometry.
Faraji M, et al.
Food Chemistry, 240, 634-641 (2018)
Ian Laycock et al.
PloS one, 8(11), e79872-e79872 (2013-11-14)
Currently, there is concern about declining bee populations and some blame the residues of neonicotinoid pesticides in the nectar and pollen of treated crops. Bumble bees are important wild pollinators that are widely exposed to dietary neonicotinoids by foraging in
Development of a fast and sensitive method for measuring multiple neonicotinoid insecticide residues in soil and the application in parks and residential areas.
Zhou Y, et al.
Analytica Chimica Acta, 1016, 19-28 (2018)
Validation of an off line solid phase extraction liquid chromatography?tandem mass spectrometry method for the determination of systemic insecticide residues in honey and pollen samples collected in apiaries from NW Spain.
Garcia-Chao M, et al.
Analytica Chimica Acta, 672(1-2), 107-113 (2010)
Vijayakumar Bommuraj et al.
Food additives & contaminants. Part B, Surveillance, 13(4), 233-243 (2020-05-15)
Throughout the world, more than six billion people consume milk and milk products yearly. The safety and quality of dairy milk are regularly monitored in most countries worldwide. The Israeli monitoring program of chemical residues in milk has not changed
資料
Analysis of 20 pharmaceutical compounds in calf serum using Supel™ Swift HLB SPE cartridge for cleanup and LC-MS determination and another commercially available HLB cartridge for comparison.
プロトコル
Learn more about Neonicotinoids - active substances used in plant protection products to control harmful insects.
植物保護剤に使用して有害な昆虫を駆除する活性物質である、ネオニコチノイド類の詳細をご覧ください。
欧州連合は、屋外の農作物に使用するとミツバチを危険にさらすと考えられることから、3種類のネオニコチノイド殺虫剤の使用禁止を2018年4月27日(金)に決定しました。このアプリケーションでは、タンポポの花から採ったこれらの禁止化合物とその他の化合物をQuEChERS法とLC-MS法で分析した例を示します。
Analysis of banned neonicotinoid insecticides from dandelion blossoms using QuEChERS and LC-MS.