Merck
59824
Supelco
Dimethoate-(O,O-dimethyl-d6)
PESTANAL®, analytical standard
別名:
O,O-Di(methyl-d3) S-methylcarbamoylmethyl phosphorodithioate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5D6H6NO3PS2
CAS番号:
分子量:
235.29
MDL番号:
UNSPSCコード:
77101502
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
同位体純度
≥99 atom % D
製品種目
PESTANAL®
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
S=P(SCC(NC)=O)(OC([2H])([2H])[2H])OC([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C5H12NO3PS2/c1-6-5(7)4-12-10(11,8-2)9-3/h4H2,1-3H3,(H,6,7)/i2D3,3D3
InChI Key
MCWXGJITAZMZEV-XERRXZQWSA-N
アナリシスノート
identification (LC-MS): identity conforms
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Skull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
59824-VAR:
59824-5MG:
59824-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)