同位体純度
≥95 atom % D
製品種目
PESTANAL®
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
アプリケーション
agriculture
フォーマット
neat
SMILES記法
ClC1=CC=C(CN2C([2H])([2H])C([2H])([2H])S/C2=N\C#N)C=N1
InChI
1S/C10H9ClN4S/c11-9-2-1-8(5-13-9)6-15-3-4-16-10(15)14-7-12/h1-2,5H,3-4,6H2/b14-10-/i3D2,4D2
InChI Key
HOKKPVIRMVDYPB-NPNQNPJSSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Repr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
プロトコル
Learn more about Neonicotinoids - active substances used in plant protection products to control harmful insects.
植物保護剤に使用して有害な昆虫を駆除する活性物質である、ネオニコチノイド類の詳細をご覧ください。
欧州連合は、屋外の農作物に使用するとミツバチを危険にさらすと考えられることから、3種類のネオニコチノイド殺虫剤の使用禁止を2018年4月27日(金)に決定しました。このアプリケーションでは、タンポポの花から採ったこれらの禁止化合物とその他の化合物をQuEChERS法とLC-MS法で分析した例を示します。
Analysis of banned neonicotinoid insecticides from dandelion blossoms using QuEChERS and LC-MS.