1.04368
Hexane, mixture of isomers
≥95% (GC), suitable for UV/Vis spectroscopy, EMPLURA®
別名:
n-ヘキサン
About This Item
5.2 psi ( 37.7 °C)
~132 mmHg ( 20 °C)
おすすめの製品
製品名
ヘキサン, EMPLURA®
蒸気密度
~3 (vs air)
品質水準
蒸気圧
256 mmHg ( 37.7 °C)
5.2 psi ( 37.7 °C)
~132 mmHg ( 20 °C)
製品種目
EMPLURA®
アッセイ
≥95% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
453 °F
有効性
25000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
7.7 %
テクニック
UV/Vis spectroscopy: suitable
不純物
≤0.005% Free acid (as acetic acid)
≤0.02% Water
屈折率
n20/D 1.375 (lit.)
動粘度
0.50 cSt(20 °C)
bp
69 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
転移温度
flash point -22 °C
密度
0.659 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-30°C
SMILES記法
CCCCCC
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
InChI Key
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
アナリシスノート
Identity (IR): conforms
Free acid (as acetic acid): ≤ 0.005 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.6590 - 0.6620
Readily carbonizable substances: conforms
Water: ≤ 0.02 %
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-7.6 °F - closed cup
引火点(℃)
-22 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1043680000:
1043686190:
1043682500:
1043680521:
1043686024:
1043689027:
1043686010:
1043689221:
1043689190:
1043682501:
IN2RCMH104368:
1043682521:
1043681000:
1043682511:
1043686025:
1043689011:
1043680501:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
A guide to create solvent systems used for the thin-layer chromatography assay of Novabiochem products.
関連コンテンツ
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.