product name
ヘキサン, hypergrade for LC-MS LiChrosolv®
蒸気密度
~3 (vs air)
品質水準
蒸気圧
256 mmHg ( 37.7 °C)
5.2 psi ( 37.7 °C)
~132 mmHg ( 20 °C)
製品種目
LiChrosolv®
アッセイ
≥99% (GC)
形状
liquid
自己発火温度
453 °F
expl. lim.
7.7 %
テクニック
LC/MS: suitable
不純物
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.005% Water
≤10 ppb Al (Aluminium)
≤10 ppb Ca (Calcium)
≤10 ppb Fe (Iron)
≤10 ppb Mg (Magnesium)
≤10 ppb Na (Sodium)
≤5 ppb K (Potassium)
蒸発残留物質
≤2.0 mg/L
透過率
210 nm, ≥60%
225 nm, ≥90%
245 nm, ≥98%
屈折率
n20/D 1.375 (lit.)
kinematic viscosity
0.50 cSt(20 °C)
bp
69 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
転移温度
flash point -22 °C
密度
0.659 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-30°C
SMILES記法
CCCCCC
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
InChI Key
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Also used in:
- analysis of mineral oil saturated hydrocarbons in vegetable oils by LC-GC interface.
- studies on sugars and organic acids in biological matrices using GC coupled to triple quadruple mass spectrometry (QqQ-MS).
特徴および利点
- no ghost peaks
- full reproducibility
- extends the lifetime of columns
- optimized and tested for LC-MS applications
- minimal background ion suppression
- reduced risk of contamination
- less exposure to hazardous chemicals
調製ノート
アナリシスノート
Identity (IR): conforms
Evaporation residue: ≤ 2.0 mg/l
Water: ≤ 0.005 %
Acidity: ≤ 0.0002 meq/g
Alkalinity: ≤ 0.0002 meq/g
Al (Aluminium): ≤ 10 ppb
Ca (Calcium): ≤ 10 ppb
Fe (Iron): ≤ 10 ppb
K (Potassium): ≤ 5 ppb
Mg (Magnesium): ≤ 10 ppb
Na (Sodium): ≤ 10 ppb
Transmission (at 210 nm): ≥ 60 %
Transmission (at 225 nm): ≥ 90 %
Transmission (from 245 nm): ≥ 98 %
Suitable for LC-MS; Intensity of background mass peak based on reserpine(APCI/ESI positive): ≤ 2 ppb
Suitable for LC-MS; Intensity of background mass peak based on reserpine(APCI/ESI negative): ≤ 20 ppb
Filtered by 0,2 µm filter.
その他情報
法的情報
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-7.6 °F
引火点(℃)
-22 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Nonylphenols (NP) are ubiquitous substances that have been detected in highly diverse foodstuff. As breakdown products of nonylphenol ethoxylates, NP could end up in the aquatic environment. This article presents a rapid method for NP detection in surface water by planar solid phase extraction – planar yeast estrogen screen (pSPE-pYES).