蒸気密度
2.48 (vs air)
品質水準
製品種目
SupraSolv®
アッセイ
≥99.9% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
500 °F
有効性
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
~8.3 %
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
不純物
≤0.01% Water
蒸発残留物質
≤3.0 mg/L
色
APHA: ≤10
屈折率
n20/D 1.358 (lit.)
bp
35-36 °C (lit.)
mp
−130 °C (lit.)
転移温度
flash point -48 °C (refers to pure substance)
溶解性
0.4 g/L
密度
0.626 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-30°C
SMILES記法
CCCCC
InChI
1S/C5H12/c1-3-5-4-2/h3-5H2,1-2H3
InChI Key
OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
- quantification of trace odor-active polyfunctional mercaptans in wine by GC-MS
- analysis of volatiles from Brussels sprouts plants infested by herbivorous insects by GC coupled to electroantennogram (EAG)
- analysis of herbicides molinate and bentazone in soil by GC coupled to flame ionization detector(FID)
アナリシスノート
Identity (IR): conforms
Evaporation residue: ≤ 3.0 mg/l
Water: ≤ 0.01 %
Colour: ≤ 10 Hazen
GC/ECD (retention range 1,2,4-tri-chlorobenzene to decachlorobiphenyle,individual signals (lindane standard)): ≤ 2 pg/ml
GC/ECD (retention range dichloromethane to 1,2,4-trichlorobenzeneindividual signals (tetrachloromethane)): ≤ 1 ng/ml
GC/FID (retention range n-undecane ton-tetracontane,individual signals (n-tetradecane standard)): ≤ 2 ng/ml
GC/MSD (retention range n-undecane ton-tetracontane, scaning area 30 - 600 amu,individual signals (n- tetradecane standard)): ≤ 2 ng/ml
suitable for residue analysis
その他情報
法的情報
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
-40.0 °F
引火点(℃)
-40 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
特殊引火物
危険等級I