安全性情報
1.59004
Supelco
Acetonitrile solution
with 0.1% (v/v) Acetic acid, hypergrade for LC-MS LiChrosolv®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116004
NACRES:
NA.03
テクニック:
LC/MS: suitable
bp:
81.6 °C/1013 hPa
蒸気圧:
97 hPa ( 20 °C)
製品名
Acetonitrile with 0.1% (v/v) Acetic acid, hypergrade for LC-MS LiChrosolv®
蒸気圧
97 hPa ( 20 °C)
品質水準
製品種目
LiChrosolv®
フォーム
liquid
自己発火温度
524 °C (refers to pure substance)
expl. lim.
3.0-17 % (v/v) refers to pure substance()
濃度
0.095-0.105 % (v/v)
テクニック
LC/MS: suitable
bp
81.6 °C/1013 hPa
mp
-45.7 °C
転移温度
flash point 2 °C (refers to pure substance)
フォーマット
mixture
保管温度
2-30°C
詳細
For fast chromatography and LC-MS detection, LiChrosolv® hypergrade, a family of solvents especially optimized and tested for LC-MS suitability, is most suitable. LiChrosolv® hypergrade solvents meet all the requirements of modern LC-MS ionization methods (ESI/ APCI – positive and negative modes). Due to their low level of ionic background and low ion suppression, LiChrosolv® hypergrade solvents ensure high reproducibility and high ionization efficiency.
アプリケーション
Acetonitrile with 0.1% (v/v) Acetic acid can be used as a mobile phase solvent in the:
  • Liquid chromatography separation process.
  • High-performance liquid chromatography (HPLC) analysis of the constituents of Derris indica.
  • Ultra-high-performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry (UHPLC-MS/MS) analysis.
その他情報
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
法的情報
LICHROSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
35.6 °F - (refers to pure substance)
引火点(℃)
2 °C - (refers to pure substance)
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 8
1 of 8
ヘキサン hypergrade for LC-MS LiChrosolv®
Supelco
1.03701
ヘキサン
酢酸 for LC-MS LiChropur™
Supelco
5.33001
酢酸
ギ酸 for LC-MS LiChropur™
Supelco
5.33002
ギ酸
水 suitable for HPLC
Sigma-Aldrich
270733
Inhibitory effects of Derris indica derived constituents against Advanced Glycation end products and their simultaneous determination by HPLC
Rao RR, et al.
Journal of Liquid Chromatography and Related Technologies, 36(12), 1631-1645 (2013)
Separation and identification of compounds in Rhizoma chuanxiong by comprehensive two-dimensional liquid chromatography coupled to mass spectrometry
Chen X, et al.
Journal of Chromatography A, 1040(2), 169-178 (2004)
Development and validation of a multianalyte method for quantification of mycotoxins and pesticides in rice using a simple dilute and shoot procedure and UHPLC-MS/MS
da Silva LP, et al.
Food Chemistry (2019)
関連コンテンツ
QuEChERSは「迅速、簡単、安価、効果的、堅牢で安全な」サンプルクリーンアップ法で、食品・農産品の残留農薬分析におけるサンプル前処理に用います。QuEChERSでは固相抽出(SPE)法によりサンプル前処理を行います。
QuEChERS method simplifies sample cleanup for pesticides analysis in food and agricultural samples.