蒸気密度
2.48 (vs air)
品質水準
製品種目
SupraSolv®
アッセイ
≥99.8% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
500 °F
有効性
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
~8.3 %
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.358 (lit.)
bp
35-36 °C (lit.)
mp
−130 °C (lit.)
転移温度
flash point -48 °C (refers to pure substance)
溶解性
0.4 g/L
密度
0.626 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-30°C
SMILES記法
CCCCC
InChI
1S/C5H12/c1-3-5-4-2/h3-5H2,1-2H3
InChI Key
OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Recovered from special distillation cuts, they are tested for specific detectors to ensure high application security.
製品選択ツール.をお試しください
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
-40.0 °F
引火点(℃)
-40 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
特殊引火物
危険等級I