Merck
1.15440
Supelco
2,2,4-トリメチルペンタン
for gas chromatography ECD and FID SupraSolv®
別名:
イソオクタン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHCH2C(CH3)3
CAS番号:
分子量:
114.23
Beilstein:
1696876
MDL番号:
UNSPSCコード:
12191502
EC Index Number:
208-759-1
NACRES:
NA.03
アッセイ:
≥99.8% (GC)
テクニック:
gas chromatography (GC): suitable
bp:
98-99 °C (lit.)
蒸気圧:
41 mmHg ( 21 °C)
蒸気密度
3.9 (vs air)
品質水準
蒸気圧
41 mmHg ( 21 °C)
製品種目
SupraSolv®
アッセイ
≥99.8% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
745 °F
有効性
>2500 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
6 %
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.391 (lit.)
pH
7
bp
98-99 °C (lit.)
mp
−107 °C (lit.)
転移温度
flash point -12 °C
溶解性
0.56 mg/L
密度
0.692 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-30°C
SMILES記法
CC(C)CC(C)(C)C
InChI
1S/C8H18/c1-7(2)6-8(3,4)5/h7H,6H2,1-5H3
InChI Key
NHTMVDHEPJAVLT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
SupraSolv® ECD and FID is specially developed for gas chromatography in combination with ECD (Electron Capture Detector) and FID (Flame Ionization detector). SupraSolv® solvents offer the largest specified retention time range, a clear baseline and a minimum signal-to-noise ratio leading to reliable and reproducible analysis results.
アプリケーション
Ideal for GC applications including sensitive detection in residue and environmental analysis.
The product is reported for used as a solvent in analyses of:
  • commercial technical mixtures (aroclors) and in environmental samples for polychlorinated dibenzo-p-dioxins (PCDD), polychlorinated dibenzofurans (PCDF) and polychlorinated biphenyls (PCB) by high resolution gas chromatography coupled to electron capture detector (HRGC-ECD)
  • sewage and soil samples for PCB congeners using HRGC-ECD or HRGC in conjunction with high resolution mass spectrometry (HRMS)
規格
Saturation Concentration in Air: 239 g/m3 (20 °C)
その他情報
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
法的情報
SUPRASOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
10.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-12 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1154402500:
1.15440-901:
1154401000:
1154400000:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Separation of non-ortho polychlorinated biphenyl congeners on pre-packed carbon tubes. Application to analysis in sewage sludge and soil samples
Molina L, et al.
Chemosphere, 40(9-11), 921-927 (2000)
Fractionation of polychlorinated dibenzo-p-dioxins, polychlorinated dibenzofurans and planar polychlorinated biphenyls by high performance liquid chromatography on a pyrenyl-silica column
Martinez-Cored M, et al.
Fresenius Journal of Analytical Chemistry, 364(6), 576-583 (1999)
資料
Compare PAH determination in olive oil: traditional GB 5009.265-2021 method vs. faster, simpler SPE with Supelclean EZ-POP NP; both meet criteria.