Merck
298964
Sigma-Aldrich
N,N′-ジイソプロピルエチレンジアミン
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHNHCH2CH2NHCH(CH3)2
CAS番号:
分子量:
144.26
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
99%
屈折率
n20/D 1.4289 (lit.)
bp
169-171 °C (lit.)
密度
0.798 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)NCCNC(C)C
InChI
1S/C8H20N2/c1-7(2)9-5-6-10-8(3)4/h7-10H,5-6H2,1-4H3
InChI Key
MFIGJRRHGZYPDD-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
125.6 °F - closed cup
引火点(℃)
52 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
298964-VAR:
298964-5G:
298964-25G:
298964-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Chenshu Liu et al.
Experimental and therapeutic medicine, 18(3), 1669-1676 (2019-08-15)
Previous studies examining whether autophagy has a protective or deleterious role during ischemia/reperfusion (I/R) injury have reported a varying role in different organs and remains a matter of debate. The aim of the current study was to explore the role
Jesús García-Valdés et al.
Journal of inorganic biochemistry, 197, 110689-110689 (2019-05-18)
Bis-cations with two 2,3-diferrocenylcyclopropenium fragments 3a-d, and the cis-2-(1,2-diferrocenylvinyl)-2-imidazolinium tetrafluoroborates 4a, d or the cis-2-(1,2-diferrocenylvinyl)-3,4,5,6-tetrahydropyrimidin-2-ium tetrafluoroborates 4b, c were obtained by interactions of 2,3-diferrocenyl-1-ethoxycyclopropenium tetrafluoroborate 1 with bis-1,4-N,N-(2a, d) or bis-1,5-N,N-(2b, c) nucleophiles. The reactions of 3a-d with sodium azide