Merck
348635
Sigma-Aldrich
ホウ酸トリス(トリメチルシリル)
99%
別名:
Boric acid tris(trimethylsilyl) ester, Tris(trimethylsiloxy)boron, tris(trimethylsiloxy)borane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[(CH3)3SiO]3B
CAS番号:
分子量:
278.38
Beilstein:
1772733
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.386 (lit.)
bp
186 °C (lit.)
密度
0.831 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C[Si](C)(C)OB(O[Si](C)(C)C)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C9H27BO3Si3/c1-14(2,3)11-10(12-15(4,5)6)13-16(7,8)9/h1-9H3
InChI Key
YZYKZHPNRDIPFA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
105.8 °F - closed cup
引火点(℃)
41 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
348635-100G:
348635-VAR:
348635-25G:
348635-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Byeong Gwan Lee et al.
Scientific reports, 10(1), 13498-13498 (2020-08-13)
In this study, we used tris(trimethylsilyl)borate (TMSB) as an electrolyte additive and analysed its effect on the electrochemical performance of lithia-based (Lithia/Li2RuO3) cathodes. Our investigation revealed that the addition of TMSB modified the interfacial reactions between a lithia-based cathode and
Fuqiang An et al.
Scientific reports, 9(1), 14108-14108 (2019-10-03)
Recently, high-energy density cells containing nickel-rich cathodes and silicon-based anodes have become a practical solution for increasing the driving range of electric vehicles. However, their long-term durability and storage performance is comparatively poor because of the unstable cathode-electrolyte-interphase (CEI) of