アプリケーション
ホウ酸トリエチルは、ホウリン酸リチウム、アルミナホウケイ酸塩セラミックナノファイバー およびホウ素ドープ単層カーボンナノチューブを合成するためのホウ素源として使用されます。[74}
ホウ酸トリエチルは、ホウリン酸リチウム、アルミナホウケイ酸塩セラミックナノファイバーおよびホウ素ドープ単層カーボンナノチューブを合成するためのホウ素源として使用されます。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
51.8 °F - closed cup
引火点(℃)
11 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
T59307-100ML:
T59307-1L:
T59307-500G:
T59307-VAR:
T59307-BULK:
T59307-100G:
T59307-10L:
T59307-500ML:
T59307-2.5L:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Sol-gel lithium borophosphates
J. Mater. Sci., 14(4), 1510-1515 (1999)
Sol-gel lithium borophosphates.
Journal of Materials Research, 14(4), 1510-1515 (1999)
Production and characterization of boron-doped single wall carbon nanotubes.
The Journal of Physical Chemistry, 116(5), 3281-3285 (2012)
Electrospinning and characterization of alumina borosilicate ceramic nanofibres.
Materials Science-Poland, 25(4), 957-968 (2007)
Production and characterization of boron-doped single wall carbon nanotubes.
The Journal of Physical Chemistry C, 116(5), 3281-3285 (2012)