Merck
236608
Sigma-Aldrich
ジ-tert-ホウ酸ブチル
98%
別名:
トリ-tert-ブトキシボラン, ホウ素 tert-ブトキシド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[(CH3)3CO]3B
CAS番号:
分子量:
230.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
アッセイ:
98%
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.389 (lit.)
bp
101 °C/74 mmHg (lit.)
mp
18-19 °C (lit.)
密度
0.811 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)(C)OB(OC(C)(C)C)OC(C)(C)C
InChI
1S/C12H27BO3/c1-10(2,3)14-13(15-11(4,5)6)16-12(7,8)9/h1-9H3
InChI Key
ZMCWFMOZBTXGKI-UHFFFAOYSA-N
詳細
トリ-tert-ホウ酸ブチルは、他のホウ酸エステルの調製に一般的に使用される有機ホウ酸塩です。また、Rh触媒によるカルボニル化反応の基質としても使用されます。
アプリケーション
トリ-tert-ホウ酸ブチルは以下の用途に使用できます。
  • (−)-2-exo-モルホリノイソボルナン-10-チオールを使用してジメチル亜鉛をα-ケトエステルと反応させることによるキラルα-ヒドロキシエステル合成の添加剤。
  • (+)-ピナン-2,3-ジオールのホウ素塩合成における出発物質。
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
84.2 °F - closed cup
引火点(℃)
29 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
236608-BULK:
236608-VAR:
236608-50G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Tri?tert ?butylborate
e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis. (2012)
Asymmetric addition of dimethylzinc to α-ketoesters catalyzed by (−)-MITH
Wu H, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 73(16), 6445-6447 (2008)
Tri?tert ?butylborate
e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis (2012)
Chiral carbanions, part 4: Borylation of (trimethylsilyl) methyl N, N-dialkylcarbamates-Diastereoselectivity and structural studies
Simov BP, et al.
Synthesis, 2004(16), 2704-2710 (2004)