Merck
163244
Sigma-Aldrich
ブチルボロン酸
97%
別名:
1-ブタンボロン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)3B(OH)2
CAS番号:
分子量:
101.94
Beilstein:
1733489
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
mp
90-92 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCB(O)O
InChI
1S/C4H11BO2/c1-2-3-4-5(6)7/h6-7H,2-4H2,1H3
InChI Key
QPKFVRWIISEVCW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
セリンプロテア-ゼの阻害物質である非対称ボロン酸の前駆体。キラルなオキサザボロリジンの合成に用いる試薬。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
163244-BULK:
163244-VAR:
163244-25G:
163244-5G:
163244-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Journal of the American Chemical Society, 116, 3151-3151 (1994)
Tetrahedron Letters, 35, 4419-4419 (1994)
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 2, 1391-1391 (1992)
F Ramos et al.
Journal of chromatography. B, Biomedical sciences and applications, 716(1-2), 366-370 (1998-11-21)
A derivatization procedure for confirmatory residue analysis of beta2-agonists is described. Methyl (MBA) and butyl (BBA) boronic acids are simultaneously used for the derivatization of tulobuterol, mabuterol, mapenterol, salbutamol, clenproperol, clenbuterol, clenpenterol and bromobuterol by GC-MS determination. A temperature of
J O Baker et al.
Biochemical and biophysical research communications, 130(3), 1154-1160 (1985-08-15)
The transition-state-analog inhibitor, 1-butaneboronic acid, markedly enhances the uptake of one g-atom of Zn2+ ions from a metal ion buffer system by Zn-depleted Aeromonas aminopeptidase. In contrast, a substrate-analog inhibitor, n-valeramide, does not perturb the equilibrium between Zn2+ ions and