Merck
556580
Sigma-Aldrich
シクロヘキシルボロン酸
≥95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H13BO2
CAS番号:
分子量:
127.98
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥95%
フォーム
powder
SMILES記法
OB(O)C1CCCCC1
InChI
1S/C6H13BO2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h6,8-9H,1-5H2
InChI Key
XDRVAZAFNWDVOE-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
以下の反応に関わる反応物質です。
  • トリフルオロホウ酸テトラブチルアンモニウムの無HF合成
  • 芳香族アミンとのクロスカップリング
  • 鈴木クロスカップリング反応
  • ジフェニルイソオキサゾールのアリール化およびアルキル化
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
556580-BULK:
556580-10G:
556580-VAR:
556580-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Mirei Shou et al.
Chirality, 27(7), 417-421 (2015-05-23)
Three aldohexoses, glucose, galactose, and mannose, and three aldopentoses, arabinose, xylose, and ribose, were derivatized with L-tryptophanamide (L-TrpNH2 ) under alkaline conditions. Using a basic mobile phase (pH 9.2), the three aldohexoses or the three aldopentoses were simultaneously enantioseparated, respectively, but