アッセイ
≥95.0%
mp
139-144 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
OB(O)c1ccoc1
InChI
1S/C4H5BO3/c6-5(7)4-1-2-8-3-4/h1-3,6-7H
InChI Key
CYEFKCRAAGLNHW-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
その他情報
無水物を含有します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
512168-VAR:
512168-BULK:
512168-1G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction is extensively used in organic chemistry, polymer science, and pharmaceutical industries.